Learn More
Cytiva HiTrap™ Vorgepackte Protein L-Säulen
Zur Erfassung von Antikörpern und Antikörperfragmenten wie Fab-Fragmenten, scFv und Dabs
Marke: Cytiva 29048665
Lernen Sie weitere Varianten dieses
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Vorgepackt mit Capto L Medium für Affinitätschromatographie (Harz)
- Polypropylen-Säulen lassen sich zur Produktivitätssteigerung einfach in Reihe anschließen
- Einfaches Screening und praktische Prozessentwicklung
- Zur Verwendung mit Spritze, Peristaltikpumpe oder Chromatographiesystem
- Maximale Druckbelastung: 5 bar
- 1 und 5 ml-Säulen
BioProcess Medium
- Ligand: Rekombinantes Protein L (E. coli), säugetierfrei
- Matrix: Robuste, hochvernetzte Agarose
- Durchschnittliche Partikelgröße: 85 μm
- pH-stabiler Arbeitsbereich: 2 bis 10
1 ml-Säulen
- Säuleninnendurchmesser: 7mm
- Fließgeschwindigkeit: <500 cm/h3
5 ml-Säulen
- Säuleninnendurchmesser: 16mm
- Fließgeschwindigkeit: <500 cm/h4
Spezifikation
HiTrap Protein L-Säule | |
0.27 in. | |
1 x 1 ml | |
20 mm | |
Polypropylen | |
5 bar | |
85 μm | |
2 bis 8 °C | |
Affinity Chromatographiemedium (Harz) zur Erfassung von Antikörpern und Antikörperfragmenten wie Fab-Fragmenten, scFv und Dabs |
1 ml | |
7 mm | |
0.78 in. | |
< 500 cm/h | |
Rekombinantes Protein L (E. coli), säugetierfrei | |
2 bis 10 | |
Hochvernetzte Agarose | |
Affinitätssäule |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
Ergänzende Informationen
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P235-Kühl halten.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: ethanol