Learn More
Cytiva HiTrap™ vorgepackte Protein G HP-Säulen
Für die schnelle, einfache Auftrennung von IgG aus anderen Arten und Subklassen. Cytiva Life Sciences™ HiTrap™ Protein G HP Vorgepackte Säulen sind mit Protein G Sepharose™ vorgepackt.
Marke:  Cytiva 29048581
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15142856
  • 282.00 CHF / 1 Milliliter
Lager vorrätig
Verfügbare Aktionen anzeigen
Beschreibung
  • Vorverpackt mit leistungsstarkem Protein G Sepharose
  • Bindungsvermögen: 25 mg humanes IgG/Säule
  • Maximale Druckbelastung: 3 bar
  • Säulenmaterial: Polypropylen
  • Zur Verwendung mit Spritze, Peristaltikpumpe oder Chromatographiesystem
  • 1 und 5 ml-Säulen
Medien
  • Ligand: Rekombinantes Protein G ohne Albumin-bindende Region
  • Matrix: 6 % quervernetzte Agarose
  • Durchschnittliche Partikelgröße: 34 μm
  • pH-stabiler Arbeitsbereich: 3 bis 9
1 ml-Säulen
  • Bettabmessungen: 7 x 25mm
  • Fließgeschwindigkeit: < 4 ml/min
5 ml-Säulen
  • Bettabmessungen: 16 x 25mm
  • Fließgeschwindigkeit: <20 ml/min
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Vorgepackte Säulen
7 mm
< 4 ml/min.
Schnelle, einfache Auftrennung von IgG aus anderen Arten und Subklassen.
20 % Ethanol
1/Packung
25 mg humanes IgG/Säule
0,27 in.
1 ml
HiTrap Protein G HP sind vorgepackte Säulen für die allgemeine präparative Aufreinigung monoklonaler und polyklonaler Antikörper der meisten Spezies, einschließlich Ratte.
4°bis 30 °C
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva HiTrap™ vorgepackte Protein G HP-Säulen > Flussgeschwindigkeit: weniger als 4 ml/min; Bettabmessungen:7 x 25 mm; 1 x 1 ml