Learn More
Cytiva HiTrap™ vorgepackte Protein G HP-Säulen
Für die schnelle, einfache Auftrennung von IgG aus anderen Arten und Subklassen. Cytiva Life Sciences™ HiTrap™ Protein G HP Vorgepackte Säulen sind mit Protein G Sepharose™ vorgepackt.
Marke:  Cytiva 17-0404-01
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10185894
  • 1005.00 CHF / 5 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Vorverpackt mit leistungsstarkem Protein G Sepharose
  • Bindungsvermögen: 25 mg humanes IgG/Säule
  • Maximale Druckbelastung: 3 bar
  • Säulenmaterial: Polypropylen
  • Zur Verwendung mit Spritze, Peristaltikpumpe oder Chromatographiesystem
  • 1 und 5 ml-Säulen
Medien
  • Ligand: Rekombinantes Protein G ohne Albumin-bindende Region
  • Matrix: 6 % quervernetzte Agarose
  • Durchschnittliche Partikelgröße: 34 μm
  • pH-stabiler Arbeitsbereich: 3 bis 9
1 ml-Säulen
  • Bettabmessungen: 7 x 25mm
  • Fließgeschwindigkeit: < 4 ml/min
5 ml-Säulen
  • Bettabmessungen: 16 x 25mm
  • Fließgeschwindigkeit: <20 ml/min
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Vorgepackte Säulen
0.7 cm
< 4 ml/min.
Schnelle, einfache Auftrennung von IgG aus anderen Arten und Subklassen.
20 % Ethanol
5 Packungen
25 mg humanes IgG/Säule
0,27 in.
Säulenbettabmessungen: 7 x 25 mm; 5 x 1 ml
HiTrap Protein G HP sind vorgepackte Säulen für die allgemeine präparative Aufreinigung monoklonaler und polyklonaler Antikörper der meisten Spezies, einschließlich Ratte.
4°bis 30 °C
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS Documents
Documents
One moment while we fetch your results.
Certificates
Promotions
Promotions
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Cytiva HiTrap™ vorgepackte Protein G HP-Säulen > Flussgeschwindigkeit: weniger als 4 ml/Min; Bettabmessungen: 7 x 25 ml, 5 x 1 ml