Learn More
Cytiva HiTrap™ Phenyl-HP-Säulen
Vorgepackte Säulen für praktische und schnelle Trennungen. Cytiva Lifescience™ HiTrap™ Phenyl-HP-Säulen sind für den Einsatz mit Spritze, Laborpumpe oder Chromatographiesystem konzipiert.
303.00 CHF - 630.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | HiTrap Phenyl HP Säule |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zum Screening von Selektivität, Bindung und Elutionsbedingungen sowie Aufreinigungen im kleinen Maßstab |
Ligandentyp | Phenyl |
Material | Polypropylen |
Medientyp | Phenyl Sepharose HP |
Produktcode | Marke | Säulenbettvolumen | Innendurchmesser (metrisch) | Flussrate | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Säulenbettvolumen | Innendurchmesser (metrisch) | Flussrate | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10556675
|
Cytiva
17-1351-01 |
1 ml | 7 mm | < 1 ml/min |
303.00 CHF
5 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
11505035
|
Cytiva
17-5195-01 |
5 ml | 16 mm | < 5 ml/min |
630.00 CHF
5 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
Beschreibung
- Flexibles Konzept - kann mit Spritze, Laborpumpe oder Chromatographiesystem zum Einsatz kommen
- Erhältlich in Größen von 1 ml und 5 ml
- Hohe Flussraten und hohe Kapazitäten
- Einfache Skalierung durch Reihenschaltung von Säulen
- Maximale Flussraten: 4 ml/min bei 1 ml-Säulen und 20 ml/min bei 5 ml-Säulen
Spezifikation
HiTrap Phenyl HP Säule | |
Phenyl | |
Phenyl Sepharose HP | |
24 bis 44 μm | |
6 % hochvernetzte Agarose |
Zum Screening von Selektivität, Bindung und Elutionsbedingungen sowie Aufreinigungen im kleinen Maßstab | |
Polypropylen | |
5 Bar [0.5 MPa] (70 psi) | |
3 bis 13 | |
4 °C bis 30 °C, 20 %iges Ethanol |
Sicherheit und Handhabung
- HiTrap Phenyl HP 1 ml, 5 x 1 ml
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P235-Kühl halten.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: ethanol