Learn More
Cytiva HiTrap™ NHS-aktivierte HP-Säulen
Einfache Kopplung von Liganden, die primäre Amine enthalten. Cytiva Life Sciences™ HiTrap™ NHS-aktivierte HP-Säulen sind mit NHS-aktivierter Sepharose™ High Performance vorgepackt.
Marke:  Cytiva 17-0716-01
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10320075
  • 320.33 CHF / 5 Milliliter
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: Vollständige Gebrauchsanleitung sowie Anleitung zur Verfahrensoptimierung und eine Vielzahl von Verbindungsstücken für Spritzen, Peristaltikpumpe und Chromatographiesysteme
Beschreibung
Beschreibung
Vorgepackt mit NHS-aktiviertem Sepharose™ High Performance Medium zur Kopplung von Liganden über primäre Amine bei nahezu neutralem pH
  • Für die Verwendung mit einer Spritze, Peristaltikpumpe oder einem Chromatographiesystem
  • Substitutionsgrad: 10 μmol NHS/ml Medium
  • Wird in 100 % Isopropanol geliefert, um die aktiven Gruppen zu schützen
  • Stabil im pH-Bereich 3 bis 12, je nach Ligand
  • Durchschnittliche Partikelgröße: 34 μm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
5 x 1 ml
34 μm
1 ml
0.7 cm
0,98 in.
Medium mit 10μM NHS-Gruppen/ml
42 psi
6 % hochvernetzte Agarose
4 ml/min
Spritze, Peristaltikpumpe oder Flüssigchromatographiesystem wie AKTA™ Design oder FPLC-System
NHS-aktivierte HP-Säule
Präparative Affinitäts-Chromatographie, einfache Kopplung von Liganden, die Primäramine enthalten
2.5 cm
Polypropylen
3 bis 12
4 bis 8 °C
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva HiTrap™ NHS-aktivierte HP-Säulen > 5 x 1mL