Learn More
Cytiva HiTrap MabSelect PrismA Säule
Protein-A-Säulen
Marke:  Cytiva 17549853
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15823975
  • 1085.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Diese Säulen sind mit MabSelect PRISMA Protein-A-Chromatographieharz vorgepackt, das durch eine optimierte Matrix auf Agarose-Basis mit hohem Durchfluss und einen aus gentechnisch entwickeltem Protein A abgeleiteten Liganden verbessert wurde und eine effiziente Reinigung zwischen den Aufreinigungsläufen ermöglicht.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
5 ml
5 bar (0,5 MPa, 70 psi)
Antikörper-Affinitätschromatographie
< 20 ml/min
1 x 5 ml
Vorgepackte Säule
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Name des Produkts
Cytiva HiTrap MabSelect PrismA Säule > 1 x 5 ml