Learn More
Cytiva HiTrap™ MabSelect™ vorgepackte Säulen
Verwenden Sie diese Säulen in einer MAb-Reinigung in kleinem Maßstab in einem kontinuierlichen Bioprozess. Cytiva Life Sciences™ HiTrap™ MabSelect™ SuRe (Super Resistance, hervorragende Beständigkeit) vorgepackte Säulen für die schnelle Reinigung monoklonaler Antikörper (Mabs) aus großen Probenvolumina
1200.00 CHF - 4960.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für die schnelle Aufreinigung von monoklonalen Antikörpern aus großen Probenvolumen, Proteinaufreinigung
Lagerungspuffer 20 % Ethanol
Inhalt und Lagerung 4°bis 30 °C
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 6
Produktcode Marke Menge Produktlinie Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Produktlinie Preis Menge & Verfügbarkeit  
11783319
Unterlagen ansehen
Cytiva
28-4082-55
Jeweils MabSelect™
1200.00 CHF
1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10106234
Unterlagen ansehen
Cytiva
28-4082-58
5 Packung MabSelect™ Xtra
1265.00 CHF
5 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11550634
Unterlagen ansehen
Cytiva
28-4082-61
5er-Packung MabSelect™ Xtra
4960.00 CHF
5 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11545135
Unterlagen ansehen
Cytiva
28-4082-56
5er-Packung MabSelect™
4905.00 CHF
5 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10359534
Unterlagen ansehen
Cytiva
28-4082-53
5 Packung MabSelect™
1245.00 CHF
5 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11793319
Unterlagen ansehen
Cytiva
28-4082-60
Jeweils MabSelect™ Xtra
1200.00 CHF
1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
Vorgepackte HiTrap Säulen für die Prozessentwicklung, das Screening von Reinigungsbedingungen und die Reinigung von MAbs in kleinem Maßstab. MabSelect Medien eignen sich für die hohen Flussraten und Drücke, die bei einer Rationalisierung erforderlich sind.
  • Die ausgerichtete Kopplung eines rekombinanten Protein-A-Liganden an die Agarose-Matrix über ein konstruiertes C-Terminus-Cystein erhöht das IgG-Bindungsvermögen gegenüber anderen Protein-A-Medien
  • Hohe Kapazität, geringe Ligand-Leckage und eine Basismatrix mit hohem Durchfluss ermöglichen die Reinigung von MAbs im Prozessmaßstab
  • Weniger wettbewerbsrechtliche Bedenken aufgrund des kompletten Fehlens der Säugetierzellkultur bei der Herstellung von Liganden und bei der Reinigung
  • Konzipiert für die Verwendung mit einer Spritze, einer Peristaltikpumpe oder einem Chromatographiesystem
MabSelect
  • Ermöglicht mindestens fünfmal höhere Flussraten als herkömmliche quervernetzte Agarose mit gleicher Porosität
  • Rekombinanter Protein-A-Ligand fördert die Spezifität der Bindung an Fc IgG-Bereich; ermöglicht eine Reinigung in einem Schritt
MabSelect Xtra™
  • Derselbe rekombinante Protein-A-Ligand wie MabSelect, jedoch mit geringerer Partikelgröße und größerer Porosität, für ein erhöhtes dynamisches Bindungsvermögen
  • Ermöglicht die Bindung von Proben mit hohen Expressionswerten des monoklonalen Antikörpers
  • Senkt die Gesamtproduktionskosten aufgrund der Möglichkeit, konzentrierte Ausgangsmaterialien in weniger Chargen zu verarbeiten
MabSelect SuRe™ (Superior Resistance, hervorragende Beständigkeit)
  • Akali-toleranter Protein A-abgeleiteter Ligand ermöglicht die Verwendung von bis zu 0.5 M NaOH für die Ortsgebundene Reinigung (CIP)
  • Ermöglicht erhebliche Kosteneinsparungen und die Verlängerung von Zyklen in der regulären Produktion
Spezifikation
Spezifikation
Für die schnelle Aufreinigung von monoklonalen Antikörpern aus großen Probenvolumen, Proteinaufreinigung
20 % Ethanol
4°bis 30 °C
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva HiTrap™ MabSelect™ vorgepackte Säulen