Learn More
Cytiva HiTrap™ HIC Sepharose™ Auswahl-Kit
Für Auftrennungen und Endaufreinigungen im Labor und im mittleren Prozessmaßstab. Das Cytiva Life Sciences™ HiTrap™ HIC Sepharose™ Auswahlkit nutzt die hydrophobe Interaktionschromatographie und erzielt höchste Auflösung.
Marke:  Cytiva 28-4110-07
Artikelnummer. 10647784
  • 370.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
1 ml
7 mm
<4 ml/min
Seven HiTrap 1 ml-Säule, die folgende Medien enthält: Phenyl-Sepharose Hochleistung, Butyl-Sepharose Hochleistung, Phenyl-Sepharose 6 schneller Durchfluss (low sub), Phenyl-Sepharose 6 schneller Durchfluss (high sub), Butyl-S-Sepharose 6 schneller Durchfluss, Butyl-Sepharose 4
5 Bar [0.5 MPa] (70 psi)
0.275 Zoll
HiTrap HIC Auswahlkit
7 x 1 ml
Polypropylen
4 °C bis 30 °C, 20 %iges Ethanol
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva HiTrap™ HIC Sepharose™ Auswahl-Kit > HiTRap HIC Auswahlkit; enthält sieben 1 ml-Säulen