Learn More
Cytiva HiTrap™ vorgepackte Entsalzungssäulen
Zur raschen praktischen Entsalzung und zum Pufferaustausch. HiTrap™ Vorgepackte Entsalzungssäulen sind vorgepackte und gebrauchsfertige Säulen für die Gruppentrennung zwischen nieder- und hochmolekularen Substanzen.
Marke:  Cytiva 17-1408-01
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11525015
  • 363.00 CHF / 25 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Beschreibung
  • Vorgepackt mit Sephadex™ G-25 Superfine Medium
  • Säulenmaterial: Polypropylen
  • Säulenbettvolumen: 5 ml
  • Säulenbettabmessungen: 16 x 25 mm
  • Probenvolumen: 1.5 ml
  • Flussrate: <15 ml/min.
  • Maximaldruck: 3 bar
Medium
  • Matrix: quervernetztes Dextran
  • Partikelgröße: >20 μm
  • pH-Stabilität in Betriebsumgebung: 2 bis 13
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
HiTrap Entsalzungssäulen sind gebrauchsfertige 5 ml-Säulen, die mit Sephadex G- 25 Superfine-Harz zum schnellen und bequemen Entsalzen und Pufferaustausch vorgepackt sind.
>20 μm (trocken), 15 bis 88 μm (nass)
Zur raschen praktischen Entsalzung und zum Pufferaustausch
4 bis 30 °C in 20 % Ethanol
Nein
HiTrap Entsalzung, 5 x 5 ml
0,62 in.
5 ml
16 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva HiTrap™ vorgepackte Entsalzungssäulen > 5 x 5 ml