Learn More
Cytiva HiTrap™ Capto™ SP ImpRes IEX Säulen
Hochdurchsatz-Medium für die Zwischen- und Polierproteinreinigung
Marke:  Cytiva 17-5468-51
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11623074
  • 207.00 CHF / 5 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Die Kombination aus hohem Bindungsvermögen, hoher Durchflussrate und niedrigem Gegendruck reduziert Prozesszykluszeiten und verbessert die Produktivität auf Prozessebene.
  • Die starre Agarose-Matrix ermöglicht hohe Betthöhen und die Aufreinigung von Proben hoher Viskosität bei hohen Durchflussraten.
  • Screening von Selektivitäts-, Bindungs- und Elutionsbedingungen sowie kleinvolumiger Aufreinigungen
  • Austauscher für starke Sulfonat-Anionen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
HiTrap Capto SP ImpRes, 5 x 1 ml
Die HiTrap Capto SP ImpRes Chromatographiesäule ist mit einem modernen Austauschharz für starke Kationen zur hochauflösenden Proteinaufreinigung im kleinen Maßstab vorgepackt.
7 mm
5 x 1 ml
<4 ml/min
4 bis 30 °C, 0,2 M Natriumacetat in 20 % Ethanol
1 ml
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H228-Entzündbarer Feststoff.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: ethanol
Name des Produkts
Cytiva HiTrap™ Capto™ SP ImpRes IEX Säulen > HITRAP Capto SP ImpRes, vorgepackte Säule; Packungsgröße: 5 x 1 ml