Learn More
Cytiva HiTrap™ Capto™ Q IEX Säulen
Starker quartärer Ammonium(Q)-Anionenaustauscher
215.00 CHF - 452.00 CHF
Spezifikation
Beschreibung | HiTrap Capto Q |
---|---|
Säulenmaterial | Polypropylen |
Matrix | Hochgradig quervernetzte Agarose mit Dextran zur Oberflächenvergrößerung |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Die HiTrap Capto Q Chromatographiesäule ist mit einem modernen Austauschharz für starke Anionen zur Proteinaufreinigung im kleinen Maßstab vorgepackt. |
Ligandentyp | Quaternäres Amin |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11738408
|
Cytiva
11-0013-03 |
5 ml | 5 x 5 ml |
452.00 CHF
5 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
10535725
|
Cytiva
11-0013-02 |
1 ml | 5 x 1 ml |
215.00 CHF
5 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
Beschreibung
- Medium mit hohem Durchsatz für Erfassung und Zwischenreinigung
- Für die Reinigung im Prozessmaßstab
- Kombinierte Eigenschaften mit hoher Bindungskapazität, hoher Durchflussrate und niedrigen Gegendruckeigenschaften reduzieren die Prozesszykluszeiten und verbessern die Produktivität
- Die starre Agarose-Matrix ermöglicht hohe Betthöhen und die Reinigung visköser Proben bei hohen Flussraten
- Eine hohe dynamische Bindungskapazität wird durch die Dextran-Beschichtung zur Oberflächenvergrößerung auf der Agarose-Matrix erreicht
Spezifikation
HiTrap Capto Q | |
Hochgradig quervernetzte Agarose mit Dextran zur Oberflächenvergrößerung | |
Quaternäres Amin | |
90 μm (d50V) |
Polypropylen | |
Die HiTrap Capto Q Chromatographiesäule ist mit einem modernen Austauschharz für starke Anionen zur Proteinaufreinigung im kleinen Maßstab vorgepackt. | |
4 °C bis 30 °C in 20 % Ethanol | |
2 bis 12 |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
Ergänzende Informationen
- hitrap capto Q 5ml
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: ethanol
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva HiTrap™ Capto™ Q IEX Säulen