Learn More
Cytiva HITRAP™ Capto™ Q Impres-Säule
Vorverpackt mit einem starken Anionenaustausch modernes Harz für kleine Proteinaufreinigung skalieren
Marke: Cytiva 29401107
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Capto Q-Harz verbindet einen quaternären Ammonium(Q)-starken Anionenaustauscher mit einer chemisch modifizierten, hochfließenden Agarose-Matrix
- Die starre Agarose-Matrix sorgt für eine größere Teilchensteifigkeit ohne Kompromisse Porensiz ermöglicht ein hohes Bettvolumen und eine Reinigung Viskose Proben bei hohen Durchflussraten
- Eine hohe dynamische Bindungskapazität wird durch die Dextran-Beschichtung zur Oberflächenvergrößerung auf der Agarose-Matrix erreicht
- Die Kombination aus hohem Bindungsvermögen, hoher Durchflussrate und niedrigem Gegendruck reduziert Prozesszykluszeiten und verbessert die Produktivität auf Prozessebene.
- Geeignet zum Screening von Selektivität, Bindung und Elutionsbedingungen sowie Aufreinigungen im kleinen Maßstab
- Optimiert für die Aufnahme und die Aufreinigung von intermediären Proteinen
- Praktisches HiTrap Format für den einfachen Anschluss an eine Spritze, eine Peristaltikpumpe oder ein Chromatographiesystem wie ein ÄKTA-System
Spezifikation
Agarose mit hohem Durchfluss mit einem Dextran Surface Extender | |
Ionenaustauschchromatographie | |
>100 mg BSA/ml Medium, > 150 mg Ovalbumin/ml Medium | |
7 mm | |
2 bis 12 | |
25 mm |
<4 ml/min | |
4 °C bis 30 °C in 20 % Ethanol | |
5 bar (70 psi) | |
1 ml | |
Je 1 | |
Starke Anionen, Quarternammonium (Q) |
Safety and Handling
Product Identifier
Signal Word
Hazard Category
Hazard Statement
Precautionary Statement
Supplemental information
- HiTrap Capto Q, 1 x 1 ml
Signal Word
- Achtung
Hazard Category
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Hazard Statement
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Precautionary Statement
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Supplemental information
- MIXTURE LIST-Enthält: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-16.5 Prozent des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen unbekannter Toxizität.
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Cytiva HITRAP™ Capto™ Q Impres-Säule > 1 mL
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction