Learn More
Cytiva HiTrap Capto Phenyl Impres
HiTrap Capto Phenyl ImpRes ist mit BioProcess Capto Phenyl ImpRes-Harzen für das Screening und die kleinvolumige Proteinaufreinigung mittels hydrophober Interaktionschromatographie vorgepackt.
Brand:  Cytiva 17548411
Product Code. 15407840
  • 258.00 CHF / 5 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Explore more special offers
Add to basket
Alert:
Der Temperaturunterschied zwischen der Flüssigkeit, die durch die Säule fließt, und der Raumtemperatur sollte niemals größer als 20 °C sein
Description
Description
  • Harz mit hohem Durchsatz für die Zwischen- und Polierproteinaufreinigung, ausgezeichnete Wahl für die Aufreinigung im Prozessmaßstab
  • Säulen zum Screening von Selektivität, Bindung und Elutionsbedingungen sowie Aufreinigungen im kleinen Maßstab
  • Die Kombination aus hohem Bindungsvermögen, hoher Durchflussrate und niedrigem Gegendruck reduziert Prozesszykluszeiten und verbessert die Produktivität auf Prozessebene
  • Die ausgezeichnete chemische Stabilität ermöglicht die Reinigung mit allen Standard-CIP-Lösungen, einschließlich 1 M-Natriumhydroxid
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifications
    Specifications
    1 ml
    25 mm
    5 Bar [0.5 MPa] (70 psi)
    pH-Wert 3 bis 13
    Bis zu 220 cm/h in einer Säule mit einem Durchmesser von 1 m und einer Betthöhe von 20 cm bei 20 °C; Messung mit Prozesspuffern mit derselben Viskosität wie Wasser bei 300 kPa
    Phenyl
    40 μm
    20 % Ethanol bei 4 bis 30 °C
    Product Suggestions
    Product Suggestions
    Videos
    Safety and Handling
    Mehr anzeigen
    SDS
    Documents
    Documents
    Certificates
    Special Offers
    Special Offers
    Product Content Correction
    Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
    Product Title
    Cytiva HiTrap Capto Phenyl Impres > Bettvolumen:1 ml