Learn More
Cytiva HiTrap Capto Phenyl (High Sub)
Capto Phenyl (High Sub) und Capto Butyl sind hydrophobe Interaktionschromatographieharze (HIC), die in den Erfassungs- und Zwischenphasen der Proteinaufreinigung verwendet werden
283.00 CHF - 630.00 CHF
Spezifikation
Flussrate < 600 cm/h
Zur Verwendung mit (Anwendung) Hydrophobe Interaktionschromatographie
Höhe (metrisch) 25 mm
Lagerungsbedingungen 4 bis 30 °C und 20 % Ethanol
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Säulenbettvolumen Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Säulenbettvolumen Preis Menge & Verfügbarkeit  
15599234
Unterlagen ansehen
Cytiva
17545109
5 mL
630.00 CHF
5 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15519271
Unterlagen ansehen
Cytiva
17545108
1 ml
283.00 CHF
5 Stück
Verfügbar ab: 04-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Hydrophobe Interaktionschromatographie (HIC)-Harze
  • Wird in Erfassungs- und Zwischenphasen der Proteinaufreinigung verwendet
Spezifikation
Spezifikation
< 600 cm/h
Hydrophobe Interaktionschromatographie
25 mm
4 bis 30 °C und 20 % Ethanol
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3