Learn More
Cytiva HiTrap Capto Phenyl (High Sub)
Capto Phenyl (High Sub) und Capto Butyl sind hydrophobe Interaktionschromatographieharze (HIC), die in den Erfassungs- und Zwischenphasen der Proteinaufreinigung verwendet werden
Marke: Cytiva 17545108
268.85 CHF gültig bis 2025-02-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24115" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Hydrophobe Interaktionschromatographie (HIC)-Harze
- Wird in Erfassungs- und Zwischenphasen der Proteinaufreinigung verwendet
Spezifikation
1 ml | |
< 600 cm/h | |
5 x 1 ml | |
4 bis 30 °C und 20 % Ethanol |
7 mm | |
Hydrophobe Interaktionschromatographie | |
25 mm |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
Ergänzende Informationen
- HiTrap Capto Phenyl (high sub) 1 ml, 5 x 1 ml
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-16.5 Prozent des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen unbekannter Toxizität.