Learn More
Cytiva HITRAP™ Capto™ MMC Impres-Säule
Vorgepackt mit einem schwachen Kationenaustausch-Multimodalharz für das Screening Und kleinvolumige Reinigungen
Marke: Cytiva 29401108
Beschreibung
- Die multimodale Funktionalität von Capto MMC impre bietet ein anderes Selektivität im Vergleich zu herkömmlichen Ionenaustauschsäulen
- Bindet Proteine mit hoher oder niedriger Ionenstärke
- Entfernt Kontaminanten wie DNA, Wirtszellproteine (HCP), ausgelaugtes Protein A und Aggregate effizient
- Eine ausgezeichnete Wahl für die Aufreinigung von Mabs und anderen Biomolekülen mit hohem Aggregatgehalt.
- Kann typischerweise sowohl für den ersten Aufbereitungsschritt in MAb-Aufreinigungsprozessen als auch für das Aufbereiten von Antikörperfragmenten wie Domain-Antikörpern verwendet werden (DAbs)
- Hohe Ausbeute durch die hochauflösenden Beads und Selektivität von Der Ligand
- Ermöglicht die Verwendung eines Plattformansatzes für die Entwicklung von MAb-Prozessen
- Zeigt ein breites Betriebsfenster für pH/Salz an
- Ideal zum Screening von Selektivität, Bindung und Elutionsbedingungen sowie Aufreinigungen im kleinen Maßstab
Spezifikation
Hochauflösendes Polieren monoklonaler Antikörper (MAbs) und anderer Biomoleküle | |
<4 ml/min | |
Multimodaler Kationenaustauscher für schwache Kationen | |
60 bis 90 mg MAb/ml | |
Vorgepackte Säule | |
1 ml | |
Je 1 |
Agarose für hohe Durchflussraten | |
Multimodale Ionenaustauschchromatographie | |
Bei 4 °C bis 30 °C in 20 % Ethanol lagern, 0,2 mol Natriumacetat | |
5 bar (70 psi) | |
7 mm | |
3 bis 12 | |
25 mm |
Sicherheit und Handhabung
- HiTrap Capto MMC ImpRes, 1 x 1 ml
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-16.5 Prozent des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen unbekannter Toxizität.