Learn More
Cytiva HiTrap™ Butyl-FF Säulen
Vorgepackte Säulen für bequeme und schnelle Trennungen
282.00 CHF - 600.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | HiTrap Butyl FF |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zum Screening von Selektivität, Bindung und Elutionsbedingungen sowie Aufreinigungen im kleinen Maßstab |
Höhe (angloamerikanisch) | 0.984 Zoll |
Höhe (metrisch) | 25 mm |
Ligandentyp | Butyl |
Produktcode | Marke | Säulenbettvolumen | Innendurchmesser (metrisch) | Menge | Flussrate | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Säulenbettvolumen | Innendurchmesser (metrisch) | Menge | Flussrate | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
10054244
|
Cytiva
17-1357-01 |
1 ml | 7 mm | 5 x 1 ml | < 1 ml/min |
282.00 CHF
5 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
11525035
|
Cytiva
17-5197-01 |
5 ml | 16 mm | 5 x 5 ml | < 5 ml/min |
600.00 CHF
5 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
Beschreibung
- Flexibles Konzept - kann mit Spritze, Laborpumpe oder Chromatographiesystem zum Einsatz kommen
- Erhältlich in Größen von 1 ml und 5 ml
- Hohe Flussraten und hohe Kapazitäten
- Einfache Skalierung durch Reihenschaltung von Säulen
- Maximale Flussraten: 4 ml/min bei 1 ml-Säulen und 20 ml/min bei 5 ml-Säulen
Spezifikation
HiTrap Butyl FF | |
0.984 Zoll | |
Butyl | |
Butylsepharose 4 Fast Flow | |
45 bis 165 μm | |
4 % hochvernetzte Agarose |
Zum Screening von Selektivität, Bindung und Elutionsbedingungen sowie Aufreinigungen im kleinen Maßstab | |
25 mm | |
Polypropylen | |
5 Bar [0.5 MPa] (70 psi) | |
3 bis 13 | |
4 °C bis 30 °C, 20 %iges Ethanol |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
Ergänzende Informationen
- HiTrap Butyl FF 1 ml, 5 x 1 ml
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-16.5 Prozent des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen unbekannter Toxizität.