Learn More
Cytiva HiTrap™ Butyl-FF Säulen
Vorgepackte Säulen für bequeme und schnelle Trennungen
Marke:  Cytiva 17-1357-01
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10054244
  • 282.00 CHF / 5 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Flexibles Konzept - kann mit Spritze, Laborpumpe oder Chromatographiesystem zum Einsatz kommen
  • Erhältlich in Größen von 1 ml und 5 ml
  • Hohe Flussraten und hohe Kapazitäten
  • Einfache Skalierung durch Reihenschaltung von Säulen
  • Maximale Flussraten: 4 ml/min bei 1 ml-Säulen und 20 ml/min bei 5 ml-Säulen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
1 ml
7 mm
< 1 ml/min
5 x 1 ml
25 mm
Polypropylen
5 Bar [0.5 MPa] (70 psi)
3 bis 13
4 °C bis 30 °C, 20 %iges Ethanol
0.275 Zoll
HiTrap Butyl FF
Zum Screening von Selektivität, Bindung und Elutionsbedingungen sowie Aufreinigungen im kleinen Maßstab
0.984 Zoll
Butyl
Butylsepharose 4 Fast Flow
45 bis 165 μm
4 % hochvernetzte Agarose
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • HiTrap Butyl FF 1 ml, 5 x 1 ml
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-16.5 Prozent des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen unbekannter Toxizität.