Learn More
Cytiva HiTrap™ blaue HP-Säulen
Zur Reinigung von Albumin, Enzymen, darunter NAD+ und NADP+, Koagulationsfaktoren, Interferone und verwandte Proteine
279.00 CHF - 316.00 CHF
Spezifikation
Partikelgröße | 34 μm |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | Spritze, Peristaltikpumpe oder Flüssigchromatographiesystem wie AKTA™ Design oder FPLC-System |
Produkttyp | Blaue HP-Säulen |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Aufreinigung einer breiten Vielfalt an Biomolekülen, einschließlich Albumin, Interferon, einer breiten Vielfalt an nukleotid-abhängigen Enzymen, Alpha2-Makroglobulin, Koagulationsfaktoren und verwandten Proteinen |
Höhe (angloamerikanisch) | 0,98 in. |
Produktcode | Marke | Menge | Flussrate | Säulenbettvolumen | Innendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Flussrate | Säulenbettvolumen | Innendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10084734
|
Cytiva
17-0412-01 |
5 x 1 ml | < 4 ml/min. | 1 ml | 0.7 cm |
316.00 CHF
5 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
11758448
|
Cytiva
17-0413-01 |
1 x 5 ml | < 20 ml/min | 5 ml | 1.6 cm |
279.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
Beschreibung
- Mit Blue Sepharose-Hochleistungsmedien vorgepackt
- Cibacron Blue F3G-A, Ligand, ist kovalent mit dem6 %igen Agarosemedium verbunden
- Stabil über den pH-Bereich 4 bis 12 für die Verwendung und 3 bis 13 für die Reinigung
Spezifikation
34 μm | |
Blaue HP-Säulen | |
0,98 in. | |
Polypropylen | |
4 bis 12 | |
Albumin, Interferon, eine breite Vielfalt an nukleotid-abhängigen Enzymen, A2-Makroglobulin, Koagulationsfaktoren und verwandten Proteinen |
Spritze, Peristaltikpumpe oder Flüssigchromatographiesystem wie AKTA™ Design oder FPLC-System | |
Aufreinigung einer breiten Vielfalt an Biomolekülen, einschließlich Albumin, Interferon, einer breiten Vielfalt an nukleotid-abhängigen Enzymen, Alpha2-Makroglobulin, Koagulationsfaktoren und verwandten Proteinen | |
2.5 cm | |
42 psi | |
6 % hochvernetzte Agarose | |
4 bis 30 °C |
Sicherheit und Handhabung
- hitrap blue HP
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P235-Kühl halten.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: ethanol