Learn More
Cytiva HiTrap™ Benzamidin-FF (hochsubstanziell)-Säulen
Entfernen oder Reinigen von Serinproteasen, wie etwa Thrombin. Cytiva Life Sciences™ HiTrap™ Benzamidin-FF (hochsubstanziell)-Säulen sind mit Benzamidin Sepharose4 Fast Flow (hochsubstanziell) vorgepackt.
Marke:  Cytiva 17-5143-02
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10774357
  • 253.00 CHF / 2 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Mit Benzamidin-Sepharose™ 4 vorgepacktes Schnellflussmedium (hochsubstanziell)
  • Protein-Bindungsvermögen ≥35 mg Trypsin/ml-Medium
  • Effektive Entfernung von Thrombin und Faktor Xa nach der Tag-Spaltung von rekombinanten Proteinen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
2 x 1 ml
90 μm
1 ml
0.7 cm
0,98 in.
Medium mit >12μ M p-Aminobenzamidin/ml
42 psi
4 % hochvernetzte Agarose
2 bis 8 °C
< 4 ml/min.
Spritze, Peristaltikpumpe oder Flüssigchromatographiesystem wie AKTA™ Design oder FPLC-System
Benzamidin FF-Säule
Entfernen oder Aufreinigung von Serinproteasen wie Thrombin
2.5 cm
Polypropylen
2 bis 8
Serinproteasen wie Thrombin
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Name des Produkts
Cytiva HiTrap™ Benzamidin-FF (hochsubstanziell)-Säulen > 2 x 1 ml