Learn More
Cytiva HisTrap™ HP vorgepackte Säulen
Für die Aufreinigung von Histidin-getaggten Proteinen direkt aus homogenisierten, nicht geklärten Zellen. Cytiva Life Sciences™ HisTrap™ HP Vorgepackte Säulen sind mit Ni Sepharose™ High Performance vorgepackt und bieten eine einfache einstufige Aufreinigung von Histidin-getaggten Proteinen durch immobilisierte Metallaffinitätschromatographie (IMAC).
Marke:  Cytiva 17-5247-01
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10431065
  • 292.52 CHF / 5 Milliliter
Lager vorrätig
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Vorgepackt mit Ni Sepharose™ High Performance Medium
  • Vernachlässigbares Ausbluten von Nickelionen
  • Maximaldruck: 3 bar
  • Säulenmaterial: Polypropylen
  • 1 und 5 ml-Säulen
  • Kompatibel mit einer Vielzahl von Reduktionsmitteln, Reinigungsmitteln, Vergällungsmitteln und anderen Zusätzen
  • Kann manuell mit einer Spritze, Pumpe oder einem Chromatographiesystem verwendet werden
Medium
  • Matrix: 6 % quervernetzte Agarose
  • Durchschnittliche Partikelgröße: 34 μm
  • pH-Stabilität in Betriebsumgebung: 3 bis 12
1 ml-Säulen
  • Säulenbettabmessungen: 7 x 25 mm
  • Flussrate: 4 ml/min
5 ml-Säulen
  • Säulenbettabmessungen: 16 x 25 mm
  • Flussrate: 5 ml/min
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
1 ml
7 mm
4 ml/min (1 ml), 5 ml/min (5 ml)
3 bis 12
4°bis 30 °C
5 x 1 ml
0,2 in.
HisTrap HP sind nickelgeladene IMAC-Säulen für die hochauflösende Aufreinigung His-getaggter Proteine mit hohem Bindungsvermögen für maximale Recovery.
Polypropylen
6 % hochvernetzte Agarose
5 bar (0,5 MPa, 70 psi)
Vorgepackte Säule
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Cytiva HisTrap™ HP vorgepackte Säulen > Fließgeschwindigkeit: 4 ml/min; Säulenbettabmessungen: 7 x 25 mm; 5 x 1 ml