Learn More
Cytiva HisTrap™ FF-Säulen: 16 x 25 mm
Für die optimierte Aufreinigung von Histidin-getaggten Proteinen direkt aus homogenisierten, nicht geklärten Zellendurch Metallchelatchromatographie (IMAC). Cytiva Life Sciences™ HisTrap™ FF-Säulen: Die 16 x 25 mm-Säule ist sofort einsatzbereit und vorgepackt mit Ni-Ionen vorbeladener Ni Sepharose™ 6 Fast Flow.
228.00 CHF - 2622.00 CHF
Spezifikation
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0,6 in.
Innendurchmesser (metrisch) 16 mm
Beschreibung HisTrap FF ist eine gebrauchsfertige Säule, vorgepackt mit vorgeladenem Ni-Sepharose 6 Fast Flow für die präparative Aufreinigung von Histidin-markierten rekombinanten Proteinen durch Immobilisierte-Metallionen-Affinitätschromatographie (IMAC).
Flussrate < 20 ml/min
Material Polypropylen
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
10126414
Unterlagen ansehen
Cytiva
17-5319-01
5 x 1 ml
228.00 CHF
5 Stück
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
11595674
Unterlagen ansehen
Cytiva
17-5319-02
100 x 1 mL Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
  • Vorgepackt mit vorgeladener Ni Sepharose™ 6 Fast Flow Medien
  • Säulenmaterial: Polypropylen
  • Säurebettabmessungen: 16 × 25 mm
  • Flussrate: <20 ml/min
  • Proteinbindungsvermögen ca. ∽40 mg/ml des Mediums mit vernachlässigbarer Entweichung von Nickelionen
  • Kompatibel mit zahlreichen Reduktionsmitteln, Reinigungsmitteln, Vergällungsmitteln und anderen Additiven
  • Einfache Anwendung mit Spritze, Peristaltikpumpe oder Chromatographiesystem
  • Verbindung von Säulen in Reihe zur Kapazitätssteigerung möglich
Medium
  • Matrix: 6 % quervernetzte Agarose
  • Durchschnittliche Partikelgröße: 90 μm
  • pH-Stabilität in Betriebsumgebung: 3 bis 12
Spezifikation
Spezifikation
0,6 in.
HisTrap FF ist eine gebrauchsfertige Säule, vorgepackt mit vorgeladenem Ni-Sepharose 6 Fast Flow für die präparative Aufreinigung von Histidin-markierten rekombinanten Proteinen durch Immobilisierte-Metallionen-Affinitätschromatographie (IMAC).
Polypropylen
6 % hochvernetzte Agarose
5 bar (0,5 MPa, 70 psi)
16 mm
< 20 ml/min
3 bis 12
4 bis 30 °C, 20 % Ethanol
Vorgepackte Säule
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva HisTrap™ FF-Säulen: 16 x 25 mm