Learn More
Simport™ Scientific Histosette™ II Gewebeverarbeitungs-/Einbettkassette
Für die Aufnahme von Gewebeproben während des Einbettungsvorgangs sowie in einer Speicherdatei. Simport™ Scientific Histosette™ II Gewebeverarbeitungs-/Einbettkassetten halten Proben auch sicher in Flüssigkeit eingetaucht.
Spezifikation
Verschluss inklusive | Ja |
---|---|
Material | Acetal |
Produkttyp | Gewebekassette |
Beschreibung
- Aus Acetal
- Hält Proben sicher in Flüssigkeit eingetaucht
- Beständig gegen die chemische Wirkung der meisten histologischen Lösungsmittel
- 45°-Winkel vorderer Schreibbereich
- Ein einteiliger integrierter Deckel macht separate Stahldeckel überflüssig
- Die rückseitig angebrachte Lasche ermöglicht einen freien vorderen Markierungsbereich
- Öffnen und schließen Sie die Kassetten so oft wie nötig – die Kassetten werden immer wieder sicher verriegelt Geeignet für automatisierte Drucker
Bestellinformation
Jeder Karton enthält 3 Spenderboxen mit je 500 Kassetten
Certifications
CE-Zeichen
Spezifikation
Ja | |
Acetal | |
Gewebekassette |
Nur zur In-vitro-Diagnostik (IVD).
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Simport™ Scientific Histosette™ II Gewebeverarbeitungs-/Einbettkassette