Learn More
Thermo Scientific Chemicals Histon-Acetyltransferase-Inhibitor IV, CPTH2 Artikelnummer.: 15437139
Verfügbar ab: 25-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific Chemicals Histon-Acetyltransferase-Inhibitor IV, CPTH2
Artikelnummer. 15437139
10 mg
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
Artikelnummer. 15437139
Marke: Thermo Scientific Chemicals J65939.MA
Verfügbar ab: 25-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Histone acetylation plays an important role in regulating the chromatin structure and is tightly regulated by two classes of enzyme, histone acetyltransferases (HAT) and histone deacetylases (HDAC). Deregulated HAT and HDAC activity plays a role in the development of a range of cancers. Consequently, inhibitors of these enzymes have potential as anticancer agents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Ein Histon-Acetyltransferase-Hemmer (HAT), der das GCN5-Netzwerk moduliert, in dem HATs als Transkriptionsaktivatoren fungieren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 357649-93-5
Summenformel C14H14ClN3S
Synonym HAT-Hemmer IV; GCN5p-Hemmer
Spezifikation
Menge 10 mg
Beschreibung Braun
Inhalt und Lagerung 2 °C bis 8 °C
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ein Histon-Acetyltransferase-Inhibitor (HAT), der das GCN5-Netzwerk moduliert, in dem HATs als Transkriptionsaktivatoren fungieren
Formelmasse 291,80g/mol
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Löslichkeit Löslich in DMSO
Produkttyp Signaltransduktionsreagenz
Form Fest
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerQ25L014 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog NumberJ65939.MA,J65939.#0
ChargennummerW03K014 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/09/2024 Catalog NumberJ65939.MA,J65939.#0
ChargennummerU02K007 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/08/2024 Catalog NumberJ65939.MA,J65939.#0
ChargennummerP10I004 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/11/2022 Catalog NumberJ65939.MA,J65939.#0
ChargennummerX25I002 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/11/2022 Catalog NumberJ65939.MA,J65939.#0
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Histon-Acetyltransferase-Inhibitor IV, CPTH2 >