Learn More
Histamin, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 51-45-6 | C5H9N3 | 111.15 g/mol
auf Anfrage - 89.95 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 51-45-6 |
---|---|
Summenformel | C5H9N3 |
Molekulargewicht (g/mol) | 111.15 |
MDL-Nummer | MFCD00005210,MFCD00128939 |
InChI-Schlüssel | NTYJJOPFIAHURM-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | histamine, 1h-imidazole-4-ethanamine, 2-4-imidazolyl ethylamine, ergotidine, 2-1h-imidazol-5-yl ethanamine, ergamine, eramin, 5-imidazoleethylamine, theramine, free histamine |
PubChem CID | 774 |
ChEBI | CHEBI:18295 |
SMILES | NCCC1=CN=CN1 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15434269
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J61727.03 |
1 g |
89.95 CHF
1 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15444269
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J61727.06 |
5 g | N/A | |||||||
Beschreibung
Histamine inhibits the synthesis of IL-2 and γ-IFN in peripheral blood mononuclear cells and lipopolysaccharide-induced synthesis of TNF-α in monocytes via H2 receptor activation. It is a powerful stimulant of gastric secretion, a constrictor of bronchial smooth muscle, a vasodilator, and also a centrally acting neurotransmitter.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AnwendungenHistamine inhibits the synthesis of IL-2 and γ-IFN in peripheral blood mononuclear cells and lipopolysaccharide-induced synthesis of TNF-α in monocytes via H2 receptor activation. Es ist ein starkes Stimulans der Magensekretion, ein Konstriktor des bronchialen glatten Muskels, ein Vasodilator und auch ein zentral wirkender Neurotransmitter.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Alkohol und heißem Chloroform.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Empfohlene Lagertemperatur: -20 °C, hygroskopisch. Handhabung und Lagerung unter Inertgas. Luftempfindlich.
Chemische Identifikatoren
51-45-6 | |
111.15 | |
NTYJJOPFIAHURM-UHFFFAOYSA-N | |
774 | |
NCCC1=CN=CN1 |
C5H9N3 | |
MFCD00005210,MFCD00128939 | |
histamine, 1h-imidazole-4-ethanamine, 2-4-imidazolyl ethylamine, ergotidine, 2-1h-imidazol-5-yl ethanamine, ergamine, eramin, 5-imidazoleethylamine, theramine, free histamine | |
CHEBI:18295 |
Spezifikation
Histamine | |
Weiß | |
MFCD00005210,MFCD00128939 | |
2012 | |
histamine, 1h-imidazole-4-ethanamine, 2-4-imidazolyl ethylamine, ergotidine, 2-1h-imidazol-5-yl ethanamine, ergamine, eramin, 5-imidazoleethylamine, theramine, free histamine | |
NTYJJOPFIAHURM-UHFFFAOYSA-N | |
2-(1H-Imidazol-5-yl)ethanamin | |
774 | |
111.15 |
51-45-6 | |
C5H9N3 | |
UN2811 | |
14,4719 | |
Soluble in water,alcohol,and hot chloroform. | |
NCCC1=CN=CN1 | |
111.15 | |
CHEBI:18295 | |
Pulver |
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement
H301-H334-H315-H319-H317-H335
Toxic if swallowed.
May cause allergy or asthma symptoms or breathing difficulties if inhaled.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause an allergic skin reaction.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P270-P271-P272-P280-P285-P301+P310-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P330-P333+P313-P342+P311-P362-P501c
Gehäuse H301-H315-H317-H319-H334-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transportgefahrenklasse:6.1; Verpackungsgruppe:III; richtiger Versandname:GIFTIGER FESTSTOFF, ORGANISCH, N.O.S.
missing translation for 'einecsNumber' : 200-100-6
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse MS1050000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Kühl lagern
- Histamine
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
- P272-Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: 1H-Imidazole-4-ethanamine