Learn More
Thermo Scientific™ HisPur™ Ni-NTA Resin
Die hochleistungsfähigen Nickel-Nitrilotriessigsäure(NTA)-Metallchelatbeads, Spin-Säulen und -Platten eignen sich zur Reinigung His-markierter rekombinanter Fusionsproteine.
214.00 CHF - 5620.00 CHF
Spezifikation
Kapazität (metrisch) Bis zu 60 mg 6x-Bindung von His-markiertem Protein pro ml Harz
Beschreibung HisPur Ni-NTA Harz
Inhalt und Lagerung Bei 4 °C lagern
Form Flüssige Suspension
Produktlinie HisPur™
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
10449164
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
88221
10 ml
214.00 CHF
10 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10038124
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
88222
100 ml
1404.00 CHF
100 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10459164
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
88223
500 ml
5620.00 CHF
500 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Bis zu 60 mg 6x-Bindung von His-markiertem Protein pro ml Harz
Bei 4 °C lagern
HisPur™
Harz-
Flasche
HisPur Ni-NTA Harz
Flüssige Suspension
His-markiertes Protein
Divalentes Nickel, Metallchelat
Affinität, Agarose-Harz
Dokumentation
Product Certifications
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ HisPur™ Ni-NTA Resin