Learn More
Cytiva Vorgepackte HiScreen™ MabSelect™, Xtra™, SuRe™, SuRe LX™ Säulen
Ausgelegt für das Optimieren von Verfahren und das Parameter-Screening für das Erfassen von monoklonalen Antikörpern. Vorgepackte Cytiva HiScreen™ MabSelect™, Xtra™, SuRe™, SuRe LX™ Säulen werden gebrauchsfertig geliefert.
1190.00 CHF - 1550.00 CHF
Spezifikation
Puffer | 8 M Urea, 6 M Guanidinhydrochlorid, 2 % Benzylalkohol oder 20 % Ethanol |
---|---|
Enthält | Stopfen an Ein- und Auslass |
Kitgröße | 1 x 4.7 ml |
Bettträger | Filter |
Innendurchmesser (angloamerikanisch) | 0.3 Zoll |
Produktcode | Marke | Produkttyp | Ligand | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Produkttyp | Ligand | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10811291
|
Cytiva
28-9269-73 |
HiScreen MabSelect Vorgepackte Säule | Rekombinantes Protein A (E.coli) |
1190.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10049569
|
Cytiva
28-9269-77 |
HiScreen MabSelect SuRe vorgepackte Säulen | Alkalistabilisierte Protein A-abgeleitete (E. coli) |
1550.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11603084
|
Cytiva
17-5474-15 |
HiScreen MabSelect SuRe LX vorgepackte Säule | Alkalistabilisierte Protein A-abgeleitete (E. coli) |
1505.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10039569
|
Cytiva
28-9269-76 |
HiScreen MabSelect Xtra Vorgepackte Säule | Rekombinantes Protein A (E.coli) |
1190.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Gebrauchsfertige Säulen für eine komfortable Prozessentwicklung
- Starre, stark quervernetzte Agarose-Matrix
- Die Betthöhe von 10 cm ermöglicht eine Methodenoptimierung und Parametersiebung
- Einfache Reihenschaltung, um eine Betthöhe von 20 cm zu gewährleisten
- Kleines Bettvolumen (4.7 ml) für schnelle Ergebnisse und minimalen Proben-/Pufferverbrauch
- Reproduzierbare Ergebnisse, skalierbar auf BioProcess Säulen, die mit den gleichen Chromatographiemedien mit derselben linearen Strömungsgeschwindigkeit gepackt wurden
MabSelect
- Zur Erfassung von MAbs aus großen Probenvolumina
- Vorgepackt mit Medium auf Basis von Protein-A-Derivaten
- Kompatibel mit hohen Durchflussraten und hohem Druck beim Hochskalieren
- Das erhöhte Bindungsvermögen ermöglicht die Aufreinigung von MAbs aus Ausgangsmaterialien mit hoher Expression.
- Auch für Fc-Fusionsproteine optimiert
- Sehr geringe, unspezifische Bindung aufgrund hoher Ligandenselektivität und Matrixhydrophilität
- Vorgepackt mit Medium auf Basis von Protein-A-Derivaten
- Mit neuartigem, alkalitolerantem rekombinantem Protein-A-Liganden, der eine größere Stabilität bietet und die Verwendung von 0.1 bis 0.5 M Natriumhydroxid für die ortsgebundene Reinigung (CIP) ermöglicht.
- Verbesserte Protease-Beständigkeit, die zu einer geringeren Ligand-Leckage führt
- Hohes dynamisches Bindungsvermögen
Spezifikation
8 M Urea, 6 M Guanidinhydrochlorid, 2 % Benzylalkohol oder 20 % Ethanol | |
1 x 4.7 ml | |
0.3 Zoll | |
3.93 Zoll | |
Polypropylen | |
Säule |
Stopfen an Ein- und Auslass | |
Filter | |
0.77 cm | |
Epoxidaktivierung | |
2 bis 8 °C |
Sicherheit und Handhabung
- HiScreen MabSelect
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: ethanol