Learn More
Cytiva Prepacked column, HiScreen Capto adhere ImpRes 4,7ml
Gebrauchsfertige Säule für die Methodenoptimierung und das Parameterscreening
Marke: Cytiva 17371520
247.00 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24127" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Includes: Analysezertifikat
Beschreibung
- Vorgepackt mit verschiedenen BioProcess™ Medien für eine komfortable Prozessentwicklung
- Betthöhe: 10 cm
- Einfache Reihenschaltung, um eine Betthöhe von 20 cm zu gewährleisten
- Kleines Bettvolumen für schnelle Ergebnisse und minimalen Proben-/Pufferverbrauch
- Reduziert Probenkosten und Pufferverbrauch
- Bindet Proteine mit hoher oder niedriger Ionenstärke
- Effiziente Entfernung von Aggregaten, Viren und Hauptkontaminanten in MAb-Prozessen
- Hochauflösende Beads und Ligandenselektivität sorgen für hohe Ausbeute
- Reproduzierbare Ergebnisse
- Ermöglicht ein effektives, hochauflösendes Polieren von MAb
Vermeiden die Verwendung von Oxidationsmitteln, anionischen Detergenzien.
Spezifikation
Analysenzertifikat | |
Anion | |
40 μm | |
40 μm | |
HiScreen |
MAbs Aufreinigung | |
43,51 psi | |
Chromatographiesäule | |
Polypropylen | |
7,7 mm |
Sicherheit und Handhabung
- HiScreen Capto adhere ImpRes
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-16.5 Prozent des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen unbekannter Toxizität.
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Chromatographie und Chemikalien Promotion
Entdecken Sie unser neues Angebot und erhalten Sie bis zu 70% Rabatt auf einige unserer beliebtesten Produkte.Aktionscode: 24127Gültig bis zum: 2025-05-31
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 70%