Learn More
Cytiva HiScale™ Chromatographiesäulen
HiScale™ 10/40 Chromatographiesäulen – Einfach zu packende, leere Chromatographiesäulen, die für die Säulenchromatographie bei mittleren bis hohem Druck bis zu 20 bar (290 psi) zum Einsatz kommen.
Marke:  Cytiva 29360550
Artikelnummer. 17682165
  • 1263.60 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 01-07-2025
Beschreibung
  • HiScale™ leere Chromatographiesäulen sind eine Familie druckstabiler, einfach zu packender Säulen für die Flüssigkeitschromatographie mit mittlerem bis hohem Druck unter Verwendung eines Chromatographiesystems.
    • Einfach zu packen: Praktische Messskala für Säulen, nicht rotierender Kolbenmechanismus und ergonomisch geformte Komponenten für ein einfacheres Einstellen beim Packen von Säulen
    • Druckstabil: Ausgelegt für Drücke bis zu 20 bar (2 MPa, 290 psi) für Kompatibilität mit modernen BioProcess™ Harzen
    • Vielseitig: Doppeladapter und axiale Kompression ermöglichen eine große Bandbreite an Betthöhen und Säulenpackungsprotokollen
    • Verschiedene Säulenabmessungen: Sie können zwischen 10, 16, 26 oder 50 mm Innendurchmesser und 200 mm oder 400 mm Länge wählen, um Bettvolumina bis zu 785 ml aufzunehmen
    • Skalierbar: Die HiScale™ Säulenreihe wurde entwickelt, um eine robuste Prozessskalierung zu ermöglichen, sowie kostengünstige und genaue Skalierungsverfahren für Anwendungen wie Viren-Clearance-Studien
    • Hohe Flexibilität: Ausgestattet mit zwei Adaptern für eine große Bandbreite an Betthöhen.
  • Was ist in jedem HiScale™ Säulenchromatographiepaket enthalten?
    • Im Lieferumfang jeder HiScale™ Säule enthalten sind: Säulenrohr, äußeres Schutzrohr, zwei Adapter, PEEK-Schlauch sowie Verbindungsstücke an beiden Enden für das problemlose Anschließen an Ventile, Pumpen und Überwachungsgeräte Für HiScale™ 10/40 sind die Anschlüsse in einem im Lieferumfang enthaltenen Zubehörkit enthalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
0,75 mm
20 bar (2 MPa, 290 psi)
Borosilikatglas, Polycarbonat, Polyamid (verstärkte Glasfaser), Ethylen-Propylen-Dien-Polymer (EPDM), Polyoxymethylen (POM), Polyether-Ether-Keton (PEEK), Ethylentetrafluoroethylen (ETFE), Fluorkautschuk, Polypropylen, Polyamid
Chromatographiesäule
20 μm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva HiScale™ Chromatographiesäulen > Chromatographiesäulen; Porengröße: 20 μm