Learn More
Cytiva His SpinTrap™ TALON™
Einweg-Spin-Säule für hochreine Aufreinigung von Histidin-getaggten Proteinen
Marke:  Cytiva 29000593
Artikelnummer. 12654506
  • 490.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Bietet eine andere Selektivität im Vergleich zu Nickel-geladenen Chromatographiemedien
Technische Daten:
  • Ligand - TALON Superflow Cobalt-IMAC
  • Matrix – quervernetzte Agarose, 6 %
  • Partikelgröße –     60 bis 160 μm
  • Bindungsvermögen/ml – bis zu 20 mg Histidin-getaggtes Protein
  • Arbeitsbereich mit stabilem pH-Wert: 3 bis 12
  • Komplettpackungsgröße – 50 x 100 μl
  • Bettvolumen – 100 μl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
50 x 100 μl
4 °C bis 8 °C
His SpinTrap Talon™ vorgepackte Säule
6 % hochvernetzte Agarose
Talon Superflow Cobalt-IMAC
Zur hochreinen Aufreinigung von Histidin-getaggten Proteinen
Bis zu 20 mg Histidin-markiertes Protein
60 bis 160 μm
100 μl
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva His SpinTrap™ TALON™ > Komplettpackungsgröße: 50 x 100 μl; Bettvolumen: 100 μl