Learn More
Cytiva His Mag Sepharose™ Ni magnetische Beads
Für die effiziente Reinigung/das Screening kleinvolumiger, Histidin-markierter Proteine aus verschiedenen Quellen konzipiert: Cytiva Lifescience™ His Mag Sepharose™ Ni Magnetic Beads ermöglichen die Reinigung kleinvolumiger Teilchen mit hoher Kapazität.
304.00 CHF - 2640.00 CHF
Spezifikation
Bindungseigenschaft | 50 mg Histidin-getaggtes Protein/ml Medium |
---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11540894
|
Cytiva
28-9673-90 |
5 x 1 ml |
304.00 CHF
5 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
11545804
|
Cytiva
28-9799-17 |
10 x 1 mL | N/A | ||||||
17296876
|
Cytiva
29104065 |
100 mL |
2640.00 CHF
100 Milliliter |
Verfügbar ab: 17-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Zusammen mit MagRack 6, einem Trennwerkzeug zur Handhabung von Beads in Mikrozentrifugenröhrchen, können bis zu sechs Proben gleichzeitig verarbeitet werden. Für einen höheren Durchsatz können größere Probenmengen problemlos gleichzeitig mit einem automatisiertem Gerät gescreent werden.
- Hochleistungsaufreinigung von Histidin-getaggten Proteinen in kleinen Mengen aus verschiedenen Quellen
- Hohe Reinheit und Ausbeute
- Einfaches paralleles Screening von Histidin-getaggten Proteinen mit hoher Reproduzierbarkeit
- Skalierbarkeit – einfache Erfassung von Histidin-getaggten Proteinen aus kleinen oder großen Probenvolumen (Mikro- bis Milliliterbereich)
Bestellinformation
1 ml Medium-Aufschlämmung reicht für fünf Aufreinigungsdurchläufe gemäß dem empfohlenen Protokoll
Spezifikation
50 mg Histidin-getaggtes Protein/ml Medium |
Sicherheit und Handhabung
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3