Learn More
Cytiva His Mag Sepharose™ Ni magnetische Beads
Für die effiziente Reinigung/das Screening kleinvolumiger, Histidin-markierter Proteine aus verschiedenen Quellen konzipiert: Cytiva Lifescience™ His Mag Sepharose™ Ni Magnetic Beads ermöglichen die Reinigung kleinvolumiger Teilchen mit hoher Kapazität.
Marke:  Cytiva 29104065
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17296876
  • 2640.00 CHF / 100 Milliliter
Verfügbar ab: 17-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Zusammen mit MagRack 6, einem Trennwerkzeug zur Handhabung von Beads in Mikrozentrifugenröhrchen, können bis zu sechs Proben gleichzeitig verarbeitet werden. Für einen höheren Durchsatz können größere Probenmengen problemlos gleichzeitig mit einem automatisiertem Gerät gescreent werden.
  • Hochleistungsaufreinigung von Histidin-getaggten Proteinen in kleinen Mengen aus verschiedenen Quellen
  • Hohe Reinheit und Ausbeute
  • Einfaches paralleles Screening von Histidin-getaggten Proteinen mit hoher Reproduzierbarkeit
  • Skalierbarkeit – einfache Erfassung von Histidin-getaggten Proteinen aus kleinen oder großen Probenvolumen (Mikro- bis Milliliterbereich)
Bestellinformation
1 ml Medium-Aufschlämmung reicht für fünf Aufreinigungsdurchläufe gemäß dem empfohlenen Protokoll
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
50 mg Histidin-getaggtes Protein/ml Medium
100 mL
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • His Mag Sepharose Ni, 100 ml
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: ethanol, nickel
  • UNKNOWN ACUTE-66.5 Prozent des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen unbekannter Toxizität.
  • UNKNOWN AQUATIC-Enthält 50% Bestandteile mit unbekannter Gewässergefährdung.