Learn More
Cytiva His Mag Sepharose™ excel-Chromatographie-Medien
His Mag Sepharose Excel-Magnetbeads wurden für die Reinigung und das Screening von Histidin-markierten Proteinen in kleinem Rahmen entwickelt, die in eukaryotischer Zellkultur sezerniert werden.
242.00 CHF - 695.00 CHF
Spezifikation
pH-Bereich | 2 bis 12 |
---|---|
Support-Typ | Hochgradig quervernetzte sphärische Agarose einschließlich Magnetit |
Inhalt und Lagerung | 4°bis 30 °C |
Partikelgröße | 63 μm |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zum Vereinfachen der Aufreinigung kleinerer Mengen und des Screenings His-getaggter Proteine , die in eukaryotischer Zellkultur sezerniert wurden, und für funktionelle und strukturelle Studien in der Wissenschaft, in Instituten und der Forschung sowie Medikamentenentwicklung im Pharmasektor |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12642966
|
Cytiva
17371222 |
10 x 1 ml |
695.00 CHF
10 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
12601216
|
Cytiva
17371221 |
5 x 1 ml |
372.00 CHF
5 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
12691206
|
Cytiva
17371220 |
2 x 1 ml |
242.00 CHF
2 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
Proben, die normalerweise das Abscheiden von Metallionen verursachen, lassen sich daher unter Beibehaltung des Proteinbindungsvermögens ohne Vorbehandlung dem Medium hinzufügen.
- His Mag Sepharose Excel ist ein magnetisches IMAC-Medium mit vorgeladenen Nickel-Ionen, die sehr stark an einen Chelatliganden gebunden sind.
- Das Medium ermöglicht einen effizienten und vereinfachten Ablauf für die Erfassung, Aufreinigung und das reproduzierbare Screening Histidin-getaggter Proteine.
- Vereinfachen Sie die Aufreinigung und das Expressions-Screening Histidin-getaggter Proteine, die in eukaryotische Zellkulturen sezerniert werden.
- Aufreinigen Histidin-getaggter Proteine direkt aus Proben, die Abscheidemittel für Metallionen enthalten; Zeit sparend und weniger aufwändig.
- Höhere Ausbeute an Target-Proteinen; geringere Zersetzung durch reduzierte und vereinfachte Probenhandhabung
- Paralleles Testen Histidin-getaggter Proteine mit hoher Reproduzierbarkeit und zuverlässigen Ergebnissen.
- Erfassen Histidin-getaggter Proteine aus verschiedenen Probenvolumina im Bereich von wenigen bis zu vielen Millilitern.
- Einfachere Handhabung mit sichtbaren und dichten Sepharose-basierten Magnet-Beads.
- Proteine werden exprimiert und aus eukaryotischen Zellen wie z. B.Insektenzellen oder Zellen aus Ovarien chinesischer Hamster (Chinese Hamster Ovary, CHO) in Zellkulturüberstände sezerniert.
- Die hohe Bead-Dichte ermöglicht eine schnelle Erfassung durch magnetische Geräte, während die Bead-Sichtbarkeit eine zuverlässige Erfassung gebundener Histidin-getaggter Proteine während des Aufreinigungsvorgangs gewährleistet.
- Die Basismatrix basiert auf dem Sepharose-Medium mit integriertem Magnetit.
- His Mag Sepharose ist als 10%-ige Medium-Aufschlämmung in drei verschiedenen Packungsgrößen (2 x 1 ml, 5 x 1 ml und 10 x 1 ml) erhältlich und kann mit verschiedenen Reagenzglasgrößen und magnetischen Racks verwendet werden.
Spezifikation
2 bis 12 | |
4°bis 30 °C | |
Zum Vereinfachen der Aufreinigung kleinerer Mengen und des Screenings His-getaggter Proteine , die in eukaryotischer Zellkultur sezerniert wurden, und für funktionelle und strukturelle Studien in der Wissenschaft, in Instituten und der Forschung sowie Medikamentenentwicklung im Pharmasektor |
Hochgradig quervernetzte sphärische Agarose einschließlich Magnetit | |
63 μm | |
Chromatographiemedien |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
Ergänzende Informationen
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- EUH208-Enthält Nickel. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/und Werkzeuge verwenden.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P235-Kühl halten.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: ethanol
- UNKNOWN AQUATIC-Enthält 50% Bestandteile mit unbekannter Gewässergefährdung.