Learn More
Cytiva His Mag Sepharose™ excel-Chromatographie-Medien
His Mag Sepharose Excel-Magnetbeads wurden für die Reinigung und das Screening von Histidin-markierten Proteinen in kleinem Rahmen entwickelt, die in eukaryotischer Zellkultur sezerniert werden.
Marke:  Cytiva 17371220
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12691206
  • 242.00 CHF / 2 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Proben, die normalerweise das Abscheiden von Metallionen verursachen, lassen sich daher unter Beibehaltung des Proteinbindungsvermögens ohne Vorbehandlung dem Medium hinzufügen.
  • His Mag Sepharose Excel ist ein magnetisches IMAC-Medium mit vorgeladenen Nickel-Ionen, die sehr stark an einen Chelatliganden gebunden sind.
  • Das Medium ermöglicht einen effizienten und vereinfachten Ablauf für die Erfassung, Aufreinigung und das reproduzierbare Screening Histidin-getaggter Proteine.
  • Vereinfachen Sie die Aufreinigung und das Expressions-Screening Histidin-getaggter Proteine, die in eukaryotische Zellkulturen sezerniert werden.
  • Aufreinigen Histidin-getaggter Proteine direkt aus Proben, die Abscheidemittel für Metallionen enthalten; Zeit sparend und weniger aufwändig.
  • Höhere Ausbeute an Target-Proteinen; geringere Zersetzung durch reduzierte und vereinfachte Probenhandhabung
  • Paralleles Testen Histidin-getaggter Proteine mit hoher Reproduzierbarkeit und zuverlässigen Ergebnissen.
  • Erfassen Histidin-getaggter Proteine aus verschiedenen Probenvolumina im Bereich von wenigen bis zu vielen Millilitern.
  • Einfachere Handhabung mit sichtbaren und dichten Sepharose-basierten Magnet-Beads.
  • Proteine werden exprimiert und aus eukaryotischen Zellen wie z. B.Insektenzellen oder Zellen aus Ovarien chinesischer Hamster (Chinese Hamster Ovary, CHO) in Zellkulturüberstände sezerniert.
  • Die hohe Bead-Dichte ermöglicht eine schnelle Erfassung durch magnetische Geräte, während die Bead-Sichtbarkeit eine zuverlässige Erfassung gebundener Histidin-getaggter Proteine während des Aufreinigungsvorgangs gewährleistet.
  • Die Basismatrix basiert auf dem Sepharose-Medium mit integriertem Magnetit.
  • His Mag Sepharose ist als 10%-ige Medium-Aufschlämmung in drei verschiedenen Packungsgrößen (2 x 1 ml, 5 x 1 ml und 10 x 1 ml) erhältlich und kann mit verschiedenen Reagenzglasgrößen und magnetischen Racks verwendet werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
2 bis 12
4°bis 30 °C
2 x 1 ml
Chromatographiemedien
Hochgradig quervernetzte sphärische Agarose einschließlich Magnetit
63 μm
Zum Vereinfachen der Aufreinigung kleinerer Mengen und des Screenings His-getaggter Proteine_x000D_, die in eukaryotischer Zellkultur sezerniert wurden, und für funktionelle und strukturelle Studien in der Wissenschaft, in Instituten und der Forschung sowie Medikamentenentwicklung im Pharmasektor
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • EUH208-Enthält nickel. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P235-Kühl halten.
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: triiron tetraoxide,ethanol, nickel
  • UNKNOWN AQUATIC-Enthält 50% Bestandteile mit unbekannter Gewässergefährdung.