Learn More
Cytiva His GraviTrap™ TALON™
Bietet eine andere Selektivität im Vergleich zu nickelgeladenen Medien
Marke: Cytiva 29000594
Beschreibung
Vorgepackte Schwerkraftfluss-Säule für die anwenderfreundlich manuelle Reinigung von Histidin-getaggten Proteinen
Technische Daten:
- Ligand - TALON Superflow Cobalt-IMAC
- Matrix – quervernetzte Agarose, 6 %
- Partikelgröße – 60 μm bis 160 μm
- Bindungsvermögen/ml – bis zu20 mg Histidin-getaggtes Protein
- Arbeitsbereich mit stabilem pH-Wert: 3 bis 12
- Säuleninnendurchmesser – 15 mm
- Material [Säulen-Hardware] – Polypropylen (PP)
- Material [Bettabstützung] – Polyethylen (PE)
- Komplettpackungsgröße – 10
- Bettvolumen – 1 ml TALON Superflow/Säule
Spezifikation
10 ml | |
Zur praktischen manuellen Aufreinigung von Histidin-getaggten Proteinen | |
Bis zu 15 mg Histidin-markiertes Protein | |
His GraviTrap Talon™ vorgepackte Säule | |
60 bis 160 μm | |
1 ml |
Stabil in häufig verwendeten Puffersystemen | |
4 °C bis 8 °C | |
0.59 Zoll | |
1.5 cm | |
6 % hochvernetzte Agarose | |
Talon Superflow Cobalt-IMAC |
Sicherheit und Handhabung
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P235-Kühl halten.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: methanol, ethanol