Learn More
Cytiva HiPrep™ Sephacryl™ HR-vorgepackte Gelfiltrations-Säulen
Für die reproduzierbare Proteinreinigung, Trennung von Polysaccariden, Makromolekülen mit erweiterten Strukturen und kleinen Plasmiden
Marke: Cytiva 28-9356-07
Beschreibung
Unterstützt die präparative Trennung von Biomolekülen von bis zu 5 ml (für einen Säulen-Innendurchmesser von 16 mm) und 13 ml (für einen Säulen-Innendurchmesser von 26 mm).
- Bietet maximale Rückgewinnung (Recovery) und minimale unspezifische Adsorption mit langfristiger chemischer und physikalischer Stabilität
- Vorgepackte Säulen für die Verwendung mit AKTAdesign™ -Systemen oder anderen Systemen für Pumpchromatographie
- Erhältlich in zwei verschiedenen vorgepackten Säulengrößen - 16 x 600 mm (120 ml) und 26 x 60 mm (320 ml)
- Der Höchstdruck (über das gepackte Bett während des Betriebs) beträgt 1.5 Bar (22 psi)
Medien
- Durchschnittliche Partikelgröße: 50 μm
- Matrix: Allyldextran und N, N'-Methylenbisacrylamid
- pH-stabiler Arbeitsbereich: 3 bis 11
- pH-Stabilitäts-Reinigungsbereich: 2 bis 13
- Chemische Stabilität: Alle gängigen Puffer, 0.2 M NaOH, 0.1 M HCl, 1 M Essigsäure, 8 M Harnstoff, 6 M Guanidin-HCl, 1 % SDS, 20 % Ethanol, 30 % Propanol, 30 % Acetonitril (getestet bei 40 °C über einen Zeitraum von einer Woche), 0.5 M NaOH (nur zur ortsgebundenen Reinigung)
- Druck-/Durchflussspezifikation: >125 Cm/h, 100 kPa, XK 50/30, Betthöhe 15 cm
- Material (Betthalterung) Polymethyl-Methacrylat
HiPrep16/60Sephacryl S-400 HR-
- Medium:
- Fraktionierung [Mr] globulare Proteine: 2 x 104-8 x 106
- Ausschlussgrenze [MR] (globulare Proteine): ≈9 x 106 (9000 kDa)
- Fraktionierungsbereich [Mr] DNA-Ausschlussgrenze: 271 bp
- Fraktionierungs [Mr]-Dextrane: 1 x 104-2 x 106
- Medium:
- Ausschlussgrenze für Dextrane: 100 x 106
- Fraktionierungsbereich [Mr] DNA-Ausschlussgrenze: 1078 bp
- Fraktionierungs [Mr]-Dextrane: 4 x 104-2 x 107
Spezifikation
Jeweils | |
25 bis 75 μm | |
320 ml | |
2.6 cm | |
23.62 Zoll | |
Polypropylen | |
3 bis 11 | |
Polysaccharide, Makromoleküle mit ausgedehnten Strukturen und sogar kleine Plasmide |
< 0,5 ml/min | |
AKTA™-Systeme mit niedrigem bis mittlerem Druck bzw. Systeme für die Pumpchromatographie | |
Sephacryl HR vorverpackte Gelfiltrationssäule | |
Reproduzierbare Proteinreinigung, Trennung von Polysacchariden, Makromolekülen mit erweiterten Strukturen und kleinen Plasmiden | |
60 cm | |
1.5 Bar [0.15 MPa] (22 psi) | |
Allyl-Dextran und N,N'-Methylenbisacrylamid | |
4 bis 30 °C, 20 % Ethanol |
Safety and Handling
- HiPrep 26/60 Sephacryl S-500 HR
Signal Word
- Achtung
Hazard Category
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Hazard Statement
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Precautionary Statement
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/und Werkzeuge verwenden.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P235-Kühl halten.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Supplemental information
- MIXTURE LIST-Enthält: ethanol
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.