Learn More
Cytiva HiPrep™ Sephacryl™ HR-vorgepackte Gelfiltrations-Säulen
Für die reproduzierbare Proteinreinigung, Trennung von Polysaccariden, Makromolekülen mit erweiterten Strukturen und kleinen Plasmiden
Marke:  Cytiva 28-9356-06
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11350292
  • 1000.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Jeweils
25 bis 75 μm
120 ml
1.6 cm
23.62 Zoll
Polypropylen
3 bis 11
Polysaccharide, Makromoleküle mit ausgedehnten Strukturen und sogar kleine Plasmide
< 1,3 ml/min
AKTA™-Systeme mit niedrigem bis mittlerem Druck bzw. Systeme für die Pumpchromatographie
Sephacryl HR vorverpackte Gelfiltrationssäule
Reproduzierbare Proteinreinigung, Trennung von Polysacchariden, Makromolekülen mit erweiterten Strukturen und kleinen Plasmiden
60 cm
1.5 Bar [0.15 MPa] (22 psi)
Allyl-Dextran und N,N'-Methylenbisacrylamid
4 bis 30 °C, 20 % Ethanol
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Name des Produkts
Cytiva HiPrep™ Sephacryl™ HR-vorgepackte Gelfiltrations-Säulen > S-500 HR-Medien; Innendurchm. Säule: 16 mm; Probenvol.: 5 ml