Learn More
Cytiva HiPrep™ IEX FF 16/10 Säulen
Bieten schnelle, zuverlässige und reproduzierbare Trennungen für den präparativen Ionenaustausch
840.00 CHF
Spezifikation
Puffer 1 M NaOH, 8 M Harnstoff, 8 M Guanidinhydrochlorid, 70 % Ethanol
Säulenbettvolumen 20 ml
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0.62 Zoll
Innendurchmesser (metrisch) 16 mm
Menge 1 x 20 ml
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Ligandentyp Max. Druck pH-Bereich Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Ligandentyp Max. Druck pH-Bereich Preis Menge & Verfügbarkeit  
10607855
Unterlagen ansehen
Cytiva
28-9365-41
Diethylaminoethyl 5 bar 2 bis 12
840.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10617855
Unterlagen ansehen
Cytiva
28-9365-42
Carboxymethyl 1.5 bar 6 bis 10
840.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
DEAE und CM Sepharose™ 6 Fast Flow sind in20 ml HiPrep Säulen vorgepackt. Ideal für schnelle Anreicherungen bei der ersten Aufnahme von Proteinen aus Ausgangsmaterial.
Merkmale:
  • Kombinieren gute Flussraten und hohes Bindungsvermögen
  • Einfach zu bedienen
  • Kompatibel mit Einzelpumpenkonfigurationen und anderen Chromatographiesystemen (z. B. AKTA™)
Spezifikationen (H2O bei Raumtemperatur)
  • Abmessungen: 1.6 x 10 cm
  • Empfohlene Flussrate: 2 – 10 ml/min (60-300 cm/h)
  • Maximale Flussrate: 10 ml/min (300 cm/h)
  • Maximaler Druck über gepacktem Bett: 1.5 bar (22 psi, 0.15 MPa)
  • Druckgrenze der Säulen-Hardware: 5 bar (73 psi, 0.5 MPa)
  • Lagerung: 20 %iges Ethanol (DEAE, CM), 0.2 M Natriumacetat in20 %igem Ethanol (SP)
  • Lagertemperatur: 4° bis 30 °C
Spezifikation
Spezifikation
1 M NaOH, 8 M Harnstoff, 8 M Guanidinhydrochlorid, 70 % Ethanol
0.62 Zoll
1 x 20 ml
100 mm
Polypropylen
6 % hochvernetzte Agarose
Ionenaustauschsäule
20 ml
16 mm
3.93 Zoll
>300 cm/h
45 bis 165 μm
4 bis 30 °C
Präparative Trennungen von Proteinen und anderen Biomolekülen mithilfe von Ionenaustausch-Chromatographie (IEX)
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva HiPrep™ IEX FF 16/10 Säulen