Learn More
Cytiva HiPrep™ Heparin Fast Flow 16/10 Säule
Zur präparativen Aufreinigung von Proteinen mit Affinität zu Heparin
Marke:  Cytiva 28-9365-49
Artikelnummer. 10657455
  • 1065.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 23-05-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Immobilisiertes Heparin wird zur Reinigung von Antithrombine III, Gerinnungsfaktoren und anderen Plasmaproteinen verwendet
  • Kompatibel mit einfachen pumpenbasierten Konfigurationen und anderen Chromatographiesystemen, wie beispielsweise dem AKTA-Design
  • Optimiert für zuverlässige, reproduzierbare Trennungen
  • Hohe Beladungskapazität und schnelle Reinigungsvorgänge
  • Schnelle Erstaufnahme von Proteinen aus dem Ausgangsmaterial
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
0.6 Zoll
4 °C bis 30 °C, 0,05 M Natriumacetat mit 20 % Ethanol
20 mL
2 bis 10 ml/min.
16 mm
1 × 20 ml
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Name des Produkts
Cytiva HiPrep™ Heparin Fast Flow 16/10 Säule > HiPrep Heparin FF 16/10