Learn More
Cytiva HiPrep™ 26/10 Entsalzungssäulen
Zuverlässige und reproduzierbare Entsalzung und Pufferaustausch mit Probengrößen von bis 15 ml pro Säule. Die Cytiva HiPrep 26/10 Entsalzungssäule ist eine praktische, anwenderfreundliche Säule mit vorverpackter 53-ml-Säule mit Sephadex G-25 Fine zum Entsalzen und Pufferaustausch.
840.00 CHF - 2850.00 CHF
Spezifikation
Beschreibung HiPrep 26/10 Entsalzungssäulen sind praktische, anwenderfreundliche 53-ml-Säulen, die mit feinem Sephadex G- Harz zum Entsalzen und Pufferaustausch vorgepackt sind.
Produkttyp HiPrep 26/10 Entsalzung
Zur Verwendung mit (Geräte) Laborpumpe oder Chromatographiesystem wie z. B. AKTA Design
Partikelgröße > 20 μm (trocken), 17 bis 132 μm (nass)
Innendurchmesser (angloamerikanisch) Säule 1,02 in.
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
10470505
Unterlagen ansehen
Cytiva
17-5087-02
4 x 53 mL
2850.00 CHF
4 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10460505
Unterlagen ansehen
Cytiva
17-5087-01
1 x 53 mL
840.00 CHF
1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
  • Spart als Ersatz für die Dialyse Zeit und Arbeit
  • Zwei bis vier Säulen können in Serie für Probengrößen von 30 bis 60 ml verwendet werden
  • Kompatibel mit einer Laborpumpe oder einem Chromatographiesystem
  • Die Anschlüsse sind 1/16 Zoll für den einfachen Anschluss an AKTAdesign Systeme
  • Langfristiger und Arbeitsbereich pH-Wert 2 bis 13
  • Maximale Flussrate: 15 ml/min
Spezifikation
Spezifikation
HiPrep 26/10 Entsalzungssäulen sind praktische, anwenderfreundliche 53-ml-Säulen, die mit feinem Sephadex G- Harz zum Entsalzen und Pufferaustausch vorgepackt sind.
Laborpumpe oder Chromatographiesystem wie z. B. AKTA Design
1,02 in.
4 bis 30 °C in 20 % Ethanol
Nein
HiPrep 26/10 Entsalzung
> 20 μm (trocken), 17 bis 132 μm (nass)
53 ml
26 mm
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva HiPrep™ 26/10 Entsalzungssäulen