Learn More
Hippurinsäure 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11428890
Verfügbar ab: 25-06-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Hippurinsäure 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11428890
500 g, 500 Gramm
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
1000 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1000 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11428890
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A12690.36
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 25-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 495-69-2 | C9H9NO3 | 179.18 g/mol
Hippuric acid is used as a intermediate for the manufacturing medicine and other organic compounds. Hippuric acid can be used to study cell biology, chemical biology, bioactive small molecules, amino acid derivatives, peptide synthesis, chemical synthesis and nutrition. Hippuric acid has been used to inform the metabolism and urinary excretion of procyanidins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Hippursäure wird als Zwischenprodukt für die Herstellung von Arzneimitteln und anderen organischen Verbindungen verwendet. Hippursäure kann zur Untersuchung von Zellbiologie, chemischer Biologie, bioaktiven kleinen Molekülen, Aminosäurederivaten, Peptidsynthese, chemischer Synthese und Ernährung verwendet werden. Hippursäure wurde verwendet, um den Stoffwechsel und die Ausscheidung von Procyanidinen im Urin zu informieren.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Mit guter Belüftung. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 495-69-2
Summenformel C9H9NO3
Molekulargewicht (g/mol) 179.18
MDL-Nummer MFCD00002692
InChI-Schlüssel QIAFMBKCNZACKA-UHFFFAOYSA-N
Synonym hippuric acid, n-benzoylglycine, glycine, n-benzoyl, benzoylglycine, benzamidoacetic acid, benzoylaminoacetic acid, hippurate, hippursaeure, phenylcarbonylaminoacetic acid, benzamidoessigsaeure
PubChem CID 464
ChEBI CHEBI:18089
IUPAC-Name 2-Benzamidoessigsäure
SMILES OC(=O)CNC(=O)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hippuric acid
Schmelzpunkt 188°bis 191 °C
Dichte 1.371
Strukturformel C6H5CONHCH2CO2H
Menge 500 g
Beilstein 1073987
Merck Index 14,4716
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 179.18
Reinheit (%) 98%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10225202 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog NumberA12690.22,A12690.0B,A12690.36
Chargennummer10113765 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA12690.22,A12690.0B,A12690.36
Chargennummer10196278 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA12690.22,A12690.0B,A12690.36
Chargennummer10183218 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA12690.22,A12690.0B,A12690.36
Chargennummer10173194 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA12690.22,A12690.0B,A12690.36
Name des Produkts
Hippurinsäure 98 %, Thermo Scientific Chemicals >