Learn More
Thermo Scientific™ HindIII (10 U/μl)
Das Restriktionsenzym HindIII erkennt A^AGCTT-Stellen und schneidet am besten bei 37°C im R-Puffer.
Marke:  Thermo Scientific™ ER0502
182.16 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
205.40 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24074" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10150740
  • 271.00 CHF / 5 Stück
Lager vorrätig
Beschreibung
Herkömmliche Restriktionsendonukleasen sind eine große Ansammlung hochwertiger Restriktionsenzyme, die für den Einsatz in einem der Puffer des Fünf-Puffer-Systems optimiert sind. Darüber hinaus bietet der universelle Tango Puffer Vorteile bei Doppelverdauungen. Alle Enzyme zeigen unter den empfohlenen Puffer- und Reaktionsbedingungen 100 % Aktivität. Um eine konsistente Enzymleistung zu gewährleisten, enthalten Thermo Scientific Restriktionsenzym-Puffer vorgemischtes BSA, welches die Stabilität zahlreicher Enzyme verbessert und Schadstoffe bindet, die in DNA-Proben enthalten sein können.
Highlights
  • Überragende Qualität – strenge Qualitätskontrolle und branchenführender Fertigungsprozess
  • Praktisches, farbkodiertes Fünf-Puffer-System
  • Mit universellem Tango Puffer für Doppelverdauungen
  • BSA in Reaktionspuffern vorgemischt
  • Große Auswahl an Restriktionsendonuklease-Spezifikationen
Anwendungen
  • Molekulare Klonierung
  • Kartierung von Restriktionsstellen
  • Genotypisierung
  • Southern Blot
  • Restriktionsfragmentlängenpolymorphismus (RFLP)
  • SNP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
10 U/μl
Hind III
Ja
Nein
Restriktionsenzym
Nicht empfindlich für Dam-Methylierung, Dcm-Methylierung und CpG-Methylierung, Dcm-Methylierung und CpG-Methylierung, Not CpG Methylation-Sensitive
10x Puffer R
37°C
5 x 5000 E
Herkömmliches Klonen
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2895229 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog NumberER0502
Chargennummer2996429 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/01/2025 Catalog NumberER0502
Chargennummer2996445 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/01/2025 Catalog NumberER0502
Chargennummer3062034 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2025 Catalog NumberER0502
Chargennummer2644801 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/01/2023 Catalog NumberER0502
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ HindIII (10 U/μl) > 10 U/μl, 2.500 U