Learn More
Cytiva HiLoad™ Superdex™ 200 PG XK Column
Prepacked XK columns designed for high-resolution preparative gel filtration chromatography.
Marke:  Cytiva 90-1002-73
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11380502
  • 8605.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Beschreibung
HiLoad™ Superdex™ 200 Prep-Qualität sind vorgepackte XK-Säulen, die für die hochauflösende präparative Gelfiltrations-Chromatographie entwickelt wurden. Die Säule ist eine ausgezeichnete Wahl für die Trennung von MAbs von Dimeren und Kontaminanten.
  • Hohe Auflösung mit kurzen Laufzeiten und guter Rückgewinnung (Recovery).
  • Hohe Kapazität bei hohen Flussraten.
  • Trennungen können bis auf Produktionsebenen skaliert werden.
  • Vorgepackt für Komfort und Reproduzierbarkeit.
  • 1/16”-Anschlüsse für bequeme Verbindungen zu ÄKTA-Konstruktionssystemen.
Superdex™ Prep-Qualität (pg) wird durch kovalente Bindung von Dextran an stark quervernetzte Agarose hergestellt. Die Trenneigenschaften dieser Harze werden durch die Dextran-Komponente bestimmt. Steile Selektivitätskurven bieten eine hervorragende Auflösungskraft für Peptide und Proteine in den Molekulargewichtsbereichen, Mr < 10 000 (Superdex™ 30 pg), Mr 3 000 bis 70 000 (Superdex™ 75 pg) und Mr 10 000 600 000 (Superdex™ 200 pg). Der Harz kombiniert hohe mechanische Festigkeit mit hoher Hydrophilität, wodurch hohe Flussraten und minimale unspezifische Wechselwirkungen möglich sind.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
480 ml
Hiload Superdex
Borosilikatglassäule
4 bis 30 °C und 20 % Ethanol
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva HiLoad™ Superdex™ 200 PG XK Column > 480 mL