Learn More
Cytiva HiLoad™ 16/600 Superose™ 6 Prep Grade Preparative SEC-Säule
Eine vorverpackte SEC-Säule für die hochauflösende Aufreinigung großer Biomoleküle und Proteinkomplexe mit Probenvolumina von bis zu 5 ml
Marke: Cytiva 29323952
Beschreibung
- Kann mit einer eigenständigen Pumpe oder einem Chromatographiesystem verwendet werden
- Die Aufreinigung ist über einen außergewöhnlich breiten Molekulargewichtsbereich möglich
- Trennungen können mit Superose™ 6 Prep Grade Harz hochskaliert werden
- Harz bietet eine gute Auflösung für die Trennung von Proteinen und anderen Biomolekülen nach Größe
- Anschlüsse (1/16 in.) für den direkten Anschluss an ÄKTA Systeme und andere Chromatographiesysteme
Spezifikation
Je 1 | |
120 mL | |
16 mm | |
600 mm | |
Demontagewerkzeug, Netzring (10 μm), Anschlagstopfen, O-Ring, Stützsieb und Anweisungen | |
Superose™ 6 Prep Grade (pg) Harz |
1,6 ml/min | |
Superose vorgepackte Säule | |
Größenausschlusschromatographie (Size Exclusion Chromatography, SEC) | |
<5 ml | |
Bei 4 – 30 °C lagern |
Sicherheit und Handhabung
- HiLoad 16/600 Superose 6 pg
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/und Werkzeuge verwenden.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P235-Kühl halten.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: ethanol