Learn More
JULABO™ FPW50-HL REFRIGERATED/HEATING CIRCULATOR
Für Arbeitstemperaturen von -50 °C bis +200 °C. Julabo™ Kühl-/Heizthermostatbäder der HighTech-Serie mit HL-Zirkulatoren sind für externe Anwendungen mit schnellen Temperaturänderungen geeignet.
10247.60 CHF - 11420.00 CHF
Spezifikation
Umgebungstemperatur | 5 bis 40 °C |
---|---|
Reglertyp | ICC |
Zertifizierung/Konformität | Klassifizierung III (FL) nach DIN 12876-1 |
Display | VFD, LCD |
Heizleistung | 2 kW |
Beschreibung
- VFD Comfort-Display
- LCD-DIALOG-DISPLAY mit Hintergrundbeleuchtung für praktische interaktive Bedienung
- Tastatur für Sollwerte, Warn-/Sicherheitswerte und Menüfunktionen
- ICC (Intelligent Cascade Control), selbstoptimierende Temperaturregelung
- TCF-Temperaturregelfunktionen zur Optimierung des Regelverhaltens
- ATC3 3-Punkt-Kalibrierung
- PT100 externer Sensoranschluss für Messung und Steuerung
- Smart PUMP, elektronisch einstellbare Pumpenstufen
- Druck- und Saugpumpe
- Frühwarnsystem bei niedrigem Füllstand (DGBM 203 06 059.8)
- Einstellbare Übertemperaturabschaltung, Anzeige auf dem Display
- RS232/RS485-Schnittstelle für die Online-Kommunikation
- Optional: Analogschnittstelle
- Integrierter Programmgeber für 6 x 60 Programmschritte
- Anschlüsse für Magnetventil und HSP-Druckerhöhungspumpe
- Aktive Kühlregelung
Spezifikation
5 bis 40 °C | |
Klassifizierung III (FL) nach DIN 12876-1 | |
2 kW | |
22 bis 26 l/min | |
230 V 60 Hz 14 A |
ICC | |
VFD, LCD | |
2 Verbindungsstücke mit Schlauchtülle für Schläuche 8 und 12 mm Innendurchmesser (Pumpverbindungen M16 x 1 außen) | |
±0,01°C |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
JULABO™ FPW50-HL REFRIGERATED/HEATING CIRCULATOR