Learn More
Thermo Scientific™ HIGHconic™ Festwinkelrotor
Verarbeiten Sie Proben bei einem konstanten Winkel von 45 Grad mit dem Thermo Scientific™ HIGHConic™ Festwinkelrotor.
Marke: Thermo Scientific™ 75003057
Beschreibung
Verarbeiten Sie Proben bei einem konstanten Winkel von 45 Grad mit dem Thermo Scientific™ HIGHConic™ Festwinkelrotor.
- Aerosoldichte-Zulassung
- Autoklavierbar
Spezifikation
HIGHConic Festwinkelrotor | |
Ausschwingrotor | |
10.016 × g | |
124 mm | |
2545 | |
45° | |
Ja |
Rotorkörper aus Edelstahl, Becher aus Aluminium | |
6 x 50 ml | |
8.500 U/min | |
60 mm | |
Thermo Scientific Sorvall RC 4 Serie, Cryofuge 5500i und Multifuge 4 Zentrifugen mit großem Fassungsvermögen | |
4842 × g | |
Autoklavierbar |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31