Learn More
Uvex™ High Visibility Softshell 9907-Yellow
All that is essential is that everyone can be seen despite the poor visibility. The high-visibility clothing from the uvex protection flash collection uses bright reflective strips. And of course the cargo trousers and softshell jackets with their optimum fit can also be seen in daylight
Marke: Uvex™ 9809617
100.59 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Warnschutz-Softshell-Jacke
- Farbe: warngelb/marine
- Material: 94 % Polyester, 6 % Elasthan
- Innen: 100 % Polyester Modische Softshell-Jacke mit gelben Paspeln in Teilungsnähten, sowie Reflexstreifen am Rumpf.
- Neuer Schnitt mit ergonomischer Passform, zweifarbige Warnschutz-Softshell-Jacke mit abnehmbaren Ärmeln und somit auch als Weste tragbar, warngelbe Fleecelaminierung auf der Innenseite, sichtbarer Kunststoffreißverschluss vorne in der Mitte, 1 Brusttasche rechts mit Reißverschluss, 2 Seitentaschen mit leichtem schrägem Eingriff und Kunststoffreißverschluss, abnehmbare Ärmel
- Ärmelsaum mit Lasche und Klettverschluss weitenverstellbar, verlängerter Rücken
- Zertifiziert nach EN ISO 20471 X2 (Jacke) EN ISO 20471 X1 (Weste)
- Größen: S (46/48) bis XXL (62/64)
- Pflegeanleitung: Bei 30 °C waschbar (Schonwäsche), nicht chloren, nicht im Trockner trocknen, bügeln: 1 Punkt, nicht chemisch reinigen
Spezifikation
Größe 6X | |
Polyester | |
Reißverschluss | |
Hi-vis Jacket |
Herren | |
Gelb | |
Nein |