Learn More
Uvex™ High Visibility Jacket 8845-Yellow
All that is essential is that everyone can be seen despite the poor visibility. The high-visibility clothing from the uvex protection flash collection uses bright reflective strips. And of course the cargo trousers and softshell jackets with their optimum fit can also be seen in daylight
Marke: Uvex™ 9861416
87.07 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Warn-
- Wetterschutz-Parka
- Farbe: warnorange/marineblau
- Material: Obermaterial: 100 % Polyester mit Polyurethanbeschichtung, Futter und Wattierung: 100 % Polyester
- Dieser funktionelle Warnschutz-Parka mit Reflektoren und Thermowattierung ist ideal für die kühle und kalte Jahreszeit selbst bei Regen und Schnee.
- Hochschließbarer Kragen, Kapuze einrollbar
- Reflexstreifen am Rumpf und Ärmeln (gemäß EN 471)
- Verdeckter 2-Wege-Reißverschluss vorne mit Kinnschutzblende
- 2 Seitentaschen, 2 Brusttaschen, Handytasche, Stifttasche und Innentasche
- Kontrastfarbige Einsätze an Schulter und seitlicher Partie vorne
- Saum und Taille weitenverstellbar
- Wattiertes, fest eingearbeitetes Futter zur Thermoisolierung mit Service-Reißverschluss für die Emblemanbringung
- Zertifiziert nach: EN ISO 20471 X3 EN 343 (3/1)
- Größen: S(46/48) – XXL(62/64)
- Pflegeanleitung: 30 °C waschbar (Schonwäsche)(max. 25 Waschzyklen), nicht chloren, nicht im Trockner trocknen, nicht bügeln, nicht chemisch reinigen
Spezifikation
Größe 5X | |
Polyester | |
Reißverschluss | |
Hi-vis Jacket |
Herren | |
Gelb | |
Nein | |
300 g/m² |