Learn More
Uvex™ High-vis Polo Shirt 7479-Orange
Well thought-out functionality, sporty design, exciting color contrasts, unusual material combinations and a cut that fits like a glove.
Marke:  Uvex™ 8827917
52.94 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17285901
  • 78.80 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 06-08-2025
Beschreibung
  • Herren-Poloshirt
  • Farbe: Sitgnalgelb/Dunkelblau
  • Material: 50 % Baumwolle, 50 % Polyester, 180 g/m2
  • Langarm-Poloshirt, ergonomischer Schnitt, verdeckte Knopfleiste mit 3 Knöpfen, verstärkter Polokragen, je 2 reflektierende Streifen am Rumpf und am Arm
  • Direkt aufgesticktes Warnpiktogramm mit hoher Sichtbarkeit vorne
  • Direkteinstickung „uvex“ am linken Oberarm
  • Direkteinstickung „recycled“-Logo hinten
  • Standards: EN ISO 20471: 2013 Klasse 2 UV 801
  • Oeko-TEX™ Standard 100; Größen: S bis 6XL
  • Pflegehinweise: waschbar bei 40 °C, nicht chloren, nicht bleichen, nicht im Trockner trocknen, Bügeleisen 1 Punkt, nicht reinigen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Größe 6X
Cotton
Collar
Long Sleeve
Nein
180 g/m²
Herren
Orange
Taped
Druckknöpfe
Hi-vis Shirt
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Uvex™ High-vis Polo Shirt 7479-Orange > Größe: 6 XL