Learn More
Nabertherm™ Hochtemperaturrohrofen für vertikalen Betrieb, Serie RHTV
Hochwertige Dämmmaterialien aus vakuumgeformten Faserplatten ermöglichen einen energiesparenden Betrieb und eine schnelle Heizzeit aufgrund geringer Wärmespeicherung und Wärmeleitfähigkeit. Verschiedene Gasversorgungssysteme ermöglichen die Leistung unter nicht brennbaren oder entzündbaren Schutz- oder Reaktionsgasen oder unter Vakuum.
Marke:  Nabertherm™ RV282V72AN
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17328199
  • 23735.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 06-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Höchsttemperatur:1.600 °C, 1.700 °C oder 1.800 °C.
  • MoSi2-Heizelemente, zum einfachen Austausch vertikal montiert
  • Isolierung mit vakuumgeformten Keramikfaserplatten
  • Es werden nur Fasermaterialien verwendet, die nicht gemäß TRGS 905, Klasse 1 oder 2 als krebserzeugend eingestuft sind
  • Rechteckiges Außengehäuse mit Schlitzen zur Konvektionskühlung
  • Rohröfen RHTV mit Rahmen für vertikale Anwendung
  • Doppelschalengehäuse aus strukturiertem Edelstahl
  • Keramik-Arbeitsrohr aus Material C 799 einschließlich Faserstecker für die Anwendung unter Luft
  • Typ B-Thermoelement
  • Stromeinheit mit Niederspannungstransformator und Thyristor
  • Übertemperaturbegrenzer mit einstellbarer Abschalttemperatur für die Wärmeschutzklasse 2 gemäß EN 60519-2 als Temperaturbegrenzer zum Schutz des Ofens und Füllguts sowie wählbarem maximalem Temperaturgradient als Rohrschutz
  • Schaltanlage und Steuerung befinden sich getrennt vom Rohrofen in einem eigenen Untergestell
  • Definierte Anwendung innerhalb der Einschränkungen der Betriebsanleitung
  • NTLog Basic für Nabertherm Steuergerät: Aufzeichnung von Prozessdaten mit USB-Stick
Spezifikation
Spezifikation
P570
1700 °C
80 mm
Vertikal
650 x 580 x 660 mm
90 kg
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Nabertherm™ Hochtemperaturrohrofen für vertikalen Betrieb, Serie RHTV > Rohraußendurchmesser:80 mm; bis zu 1700 °C